Få mere at vide
Eutech Ekspert CTS Lommetester
Artikelnummer. 15682047 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Måletilstande:
Ledningsevne, TDS, Saltholdighed, Temperatur
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måletilstande Pakningsstørrelse
15682047 Ledningsevne, TDS, Saltholdighed, Temperatur Hver
1 options
Artikelnummer. 15682047 Leverandør Eutech Leverandørnr. EXPERTCTS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00 DKK
    775.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 59.06 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Sørg for nøjagtige målinger af ledningsevne, TDS, saltholdighed og temperatur ved hjælp af den brugervenlige, store 4-cifrede displaylommetester til mange applikationer.
De Thermo Scientific™ Ekspert CTS Pocket Tester er designet til on-the-go målinger som f.eks– Ledningsevne, TDS, saltholdighed, temperatur og andre relaterede elektrokemiske målinger. Eksperten CTS Pocket Tester er bedst brugt i applikationer som miljøovervågning, galvanisering, landbrug, uddannelse og mere!
  • Stort 4-cifret dobbeltlinjedisplay
  • Batterilevetid, klar og kalibreringsindikatorer
  • Automatisk temperaturkompensation
  • Automatisk buffergenkendelse og kalibrering
  • Driftsinstruktioner på flere sprog
Vise:
  • Stort 4-cifret dobbeltlinjedisplay og bred betragtningsvinkel gør det nemt at læse og registrere målinger
  • Batterilevetid, klar og kalibreringsindikatorer
  • Samtidig visning af ledningsevne/TDS/saltholdighed med temperatur
Tastatur:
  • Let at betjene og intuitiv brugergrænseflade med strøm-, kalibrerings-, menu- og enter-taster
  • Et tryk kalibrering: nedsænk sensoren i kalibreringsopløsning, og tryk på Cal
  • Automatisk buffergenkendelse og kalibrering
  • Hætte: Pakning og lækagesikker med en O-ring tætning
  • Gennemsigtig hætte med en påfyldningslinjeindikator
  • Symmetrisk hætte kan være foran eller bagudvendt
  • Hætten fastgøres til toppen af testeren, når den ikke er i brug
Yderligere funktioner:
  • Nødsnor gør det muligt for brugeren nemt at transportere lommetesteren til målinger på farten
  • Lommetester flyder og opfylder vandtæt IP67-klassificering
  • Bred, stabil base gør det muligt for testeren uafhængigt at stå lodret til målinger
  • Automatisk temperaturkompensation: justerer aflæsninger i henhold til temperaturændringer for større nøjagtighed
  • Auto-sluk-funktion: lommetester slukker efter 8,5 minutters manglende brug for at forlænge batteriets levetid
  • CE/RoHS-mærkning
  • Flere sprog instruktioner tilgængelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±2% fuld skala± 1LSD
Nøjagtighed (ledningsevne) ±2% fuld skala
Nøjagtighed (saltholdighed) ±2% fuld skala
Nøjagtighed (TDS) ±2% fuld skala
Mulighed for baggrundslys Nej
Batterilevetid 75 timer. (gennemsnit)
Batteritype 4 x 1,5V Micro Alkaline
Kalibrering Automatisk og manuel kalibrering
Kalibreringstilstande Ledningsevne, TDS, saltholdighed, temperatur
Kalibreringspunkter 1
Kalibreringspunkter (ledningsevne) 1
Certificeringer/compliance CE, FCC klasse A, ROHS-2
Kompensation Automatisk temperaturkompensation
Oversigt Ekspert CTS lommetester til måling af ledningsevne, TDS eller saltholdighed med temperatur
Kanaler 1
Display Type 4-cifret, dobbeltlinje
IP-vurdering IP67
Måletilstande Ledningsevne, TDS, Saltholdighed, Temperatur
Rækkevidde (ledningsevne) 0,00 til 20,00 mS/cm
Rækkevidde (saltholdighed) 0,0 til 10,0 ppt
Rækkevidde (TDS) 0,00 til 20,00 ppt
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 50,0 °C
Inkluderer Ekspert CTS tester med batterier
Produkttype Lommetester
Rækkevidde Ledningsevne: 0,00 til 20,00 mS; TDS: 0,00 til 20,00 ppt (med TDS-faktor 1,00); Saltholdighed: 0,0 til 10,0 ppt
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Opløsning 电导率:10uS< 2,00 mS, 0,10 mS> 2,00 mS;  TDS: 10 ppm< 2,00 ppt, 0,10 ppt> 2,00 ppt; 盐度:0,10 ppt
Opløsning (ledningsevne) 10μ S/cm for 0 til 1990μ S/cm; 0,10 mS/cm for 2,00 til 20,00 mS/cm
Opløsning (saltholdighed) 0.1 ppt
Opløsning (TDS) 10 ppm for 0 til 1990 ppm; 0,10 ppt for 2,00 til 20,00 ppt
Salinitetsmåletilstande Pr. praktisk saltholdighedskurve
TDS-faktorområde 0,40 til 1,00 (kan vælges)
Temperatur nøjagtighed ±0,6 °C,± 1,0 °F
Temperaturkompensation Ja
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 122 °F
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Kalibrering af temperatursonde 1 point
Temperaturområde (engelsk) 32,0 °F til 122,0 °F
Temperaturopløsning 0,1 °C, 0,1 °F
garanti 1 år
Længde (engelsk) 6,7''
Længde (metrisk) 17 cm
Bredde (engelsk) 1,8 tommer
Bredde (metrisk) 4.5 cm
Højde (engelsk) 1,2 tommer
Højde (metrisk) 3 cm
Vægt (engelsk) 3,3 oz.
Vægt (metrisk) 93.7 g