Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ ECTestr11+ Multi Range Conductivity Tester
Artikelnummer. 11569104
Skift visning
Måletilstande:
Ledningsevne
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måletilstande Pakningsstørrelse
11569104 Ledningsevne Hver
1 options
Artikelnummer. 11569104 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X377229
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1650.00 DKK
    1499.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 150.35 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Få hurtige og nøjagtige ledningsevnemålinger i marken, laboratorier og skoler.
Eutech™ ECTestr11 Dual Range Conductivity Tester er en multi-range tester med valgbare eller auto-ranging muligheder - en tester måler fra rent vand til spildevand. Generelle applikationer: Til brug i vand- og spildevandsrensning, kedelblæsning, galvanisering af skylletanke, drikkevand, hydroponics, trykkeriindustrien, akvakultur, akvarier, dambrug, svømmebassiner og kurbade.
Funktioner
  • Sensor, der kan udskiftes af brugeren - Udskift sensorerne selv. Sensorer holder længere med element lavet af SS316 rustfrit stål og sensorhus lavet af VALOX™
  • Stor skærm - Samtidige temperaturudlæsninger, displaytilstand, ATC, batteriniveau
  • Enkelt- og multipunktskalibreringer med automatiske eller manuelle muligheder
  • Vandtæt, anti-roll design - IP67 vandtæt hus holder testeren god selv under våde forhold. Unikt anti-roll ribbet design sikrer et fast greb.
  • Innovativ kop-stil - Innovativt sensorhusdesign kan bruges som dip-stil eller kop-stil til at holde små mængder prøver. Sensorhuset er lavet af VALOX™ for overlegen kemisk holdbarhed.
Specifikationer
  • Rækkevidde: .. til 200,0μ S/cm, .. til 2000μ S/cm, .. til 20,00mS/cm
  • Opløsning: 0,1μ S/cm, 1μ S/cm, 0,01 mS/cm
  • Nøjagtighed:± 1 % af fuld skala
  • ATC: Ja (0 til 50° C / 32 til 122° F)
  • Temperaturkoefficient: 2 % pr° C, fast
  • Kalibreringspunkter: 3 auto eller 3 manuelle
  • Temperaturvisning: Ja
  • Område: 0 til 50,0° C/32,0 til 122,0° F
  • Opløsning: 0,1° C/0,1° F
  • Nøjagtighed:± 0,5° C /± 0,9° F + 1 LSD
  • Kalibrering:± 5,0° C /± 9,0° F
  • Ikke-flygtig hukommelse: Ja
  • Automatisk sluk: 8,5 minutter efter sidste tastetryk
  • Strømbehov: 4 x 1,5 V 'A76' mikro alkaliske batterier (medfølger)
  • Batterilevetid: mere end 150 timer
  • Dimension / Vægt: Tester : 16,5 x 3,8 cm ; 90 g, æske: 18,5 x 6,5 x 5 cm; 200 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Multi-range tester med valgbare eller auto-ranging muligheder
IP-vurdering IP67
Måletilstande Ledningsevne
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 50 °C