Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ ECOECTESTLOW ledningsevnemåler
Artikelnummer. 12921718
Skift visning
Måletilstande:
Ledningsevne
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måletilstande Pakningsstørrelse
12921718 Ledningsevne Hver
1 options
Artikelnummer. 12921718 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X477101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    685.00 DKK
    633.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 51.56 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
De Eutech EcoTestr EC-serien leveres med robuste, robuste stiftsensorer i rustfrit stål, der giver dig hurtige, pålidelige ledningsevnemålinger.
De Eutech EcoTestr EC-serien leveres med robuste, robuste stiftsensorer i rustfrit stål, der giver dig hurtige, pålidelige ledningsevnemålinger. Ideel til brug i en bred vifte af ledningsevneapplikationer, såsom hydroponics havearbejde, fiskeopdræt, pools, galvanisering og andre vand-/spildevandsapplikationer. Manuel kalibreringsmulighed for bedre nøjagtighed med kalibreringer tæt på prøven. Click-lock batterirum kræver intet værktøj til batteriudskiftning. Hold-funktionen fryser læsningen midlertidigt for at lette optagelsen. Sensorbeskyttelseshætte, der fungerer som en beholder til prøver eller kalibreringsopløsning.
Specifikationer
  • Rækkevidde: .. til 1990 uS/cm
  • Opløsning: 0,1 mS/cm
  • Præcision: ±1 % fuld skala (±2 % over 10 mS/cm)
  • Kalibreringspunkter: 1 (digital, trykknap)
  • ATC: Ja
  • Ikke-flygtig hukommelse: Ja
  • Hold funktion: Ja
  • Auto-Off: 8,5 minutter efter sidste tastetryk
  • LCD-skærm: 3-cifret ½ med annunciator
  • Effekt: 4 x 1,5 V 'A76' mikroalkaliske batterier
  • Indtrængningsvurdering: IP67 vandtæt
  • Dimensioner; Vægt: Boks: 24,5 cm x 13,5 cm x 4,5 cm; 137 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Vandtæt EcoTestr EC Low med ATC, 1 punkts kalibrering
Nøjagtighed (ledningsevne) ±1 % fuld skala (± 2 % over 10 mS/cm)
Måletilstande Ledningsevne
Rækkevidde (ledningsevne) 0 mS/cm til 1990 mS/cm
Display Type LCD
IP-vurdering IP67