Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFG7370101B pH-elektrode
Artikelnummer. 11533885
Skift visning
Konnektortyper:
BNC/RCA IP67
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
11533885 BNC/RCA IP67 Hver
1 options
Artikelnummer. 11533885 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 93X218819
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2155.00 DKK
    1389.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 765.64 DKK
    35% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer.
Målingen af en flydende surhedsgrad og alkalinitet, pH er en af de mest almindelige parameter målt i en lang række industrier lige fra vand- og spildevandsbehandling, kemisk produktion, landbrugsforskning og -produktion, miljøovervågning, kemisk og biovidenskabelig forskning, biokemisk og farmaceutisk forskning, elektronikproduktion til fødevareforarbejdning og andre industrielle applikationer. Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer. Denne tilstopningsfri dobbeltforbindelses glas pH-elektrode er ideel til prøver, der indeholder TRIS-buffere, sulfider og mere. Let at betjene påfyldningshulsmuffemekanisme bruges til generelle pH-målinger. Fås med 1 m kabel.
Specifikationer
  • Parameter: pH
  • Område: 0 til 13 pH
  • Temperaturområde: 0 til 100° C
  • Liquid Junction Type: Ringformet keramik
  • Intern referencetype: Ag/AgCl
  • Forseglet/genopfyldelig: Genopfyldelig
  • Referencekryds: Dobbelt
  • Refilling Reference Electrolyte: ECRE002
  • Dimensioner (Skaft): 110 x 12 mm
  • Kabellængde: 1m
  • Stik: BNC
  • Anvendes med: Alle pH-metre med BNC-indgangsstik
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Konnektortyper BNC/RCA IP67
    Knudepunkt Dobbelt
    pH-område 0 til 13
    Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
    Type pH-elektrode