Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFG7350401B pH-elektrode
Artikelnummer. 10066474
Konnektortyper:
BNC og 6-benet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10066474
Brand: Thermo Scientific™ 93X218814
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer.
Målingen af en væskes surhedsgrad og alkalinitet, pH er en af de mest almindelige parametre, der måles i en lang række industrier lige fra vand- og spildevandsbehandling, kemisk produktion, landbrugsforskning og produktion, miljøovervågning, kemisk og biovidenskabelig forskning, biokemisk og farmaceutisk forskning, elektronikproduktion til fødevareforarbejdning og andre industrielle applikationer. Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer. Denne Eutech™ pH-elektrode er en generel pH-elektrode af glaslegeme med beskyttende sensorbeskyttelse. Velegnet til prøver med lav temperaturmåling. Leveres med 10 ml genopfyldningselektrolyt bruges til generelle pH-målinger. Fås med 1 m kabel.
Specifikationer
  • Parameter: pH
  • Område: 0 til 13 pH
  • Temperaturområde: 0 til 100° C
  • Liquid Junction Type: Ringformet keramik
  • Intern referencetype: Ag/AgCl
  • Forseglet/genopfyldelig: Genopfyldelig
  • Reference Junction: Enkelt
  • Refilling Reference Electrolyte: ECRE001
  • Dimensioner (Skaft): 130 x 12 mm
  • Kabellængde: 1m
  • Stik: BNC
  • Anvendes med: Alle pH-metre med BNC-indgangsstik
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Oversigt Generelle formål Glas-krop Single Junction genopfyldelig pH-kombinationselektrode, ringformet keramisk referenceforbindelse med beskyttende sensorafskærmning, 12x11 mm, BNC-stik, 1 m kabel og 1 ml genopfyldningselektrolyt
    Konnektortyper BNC og 6-benet
    Knudepunkt Ental
    Materiale Glas krop
    pH-område 0 til 13
    Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
    Type pH-elektrode