Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFG6351101B pH-elektrode
Artikelnummer. 11509294
pH-område:
0 til 13
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11509294
Brand: Thermo Scientific™ 93X218828
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer.
Målingen af en væskes surhedsgrad og alkalinitet, pH er en af de mest almindelige parametre, der måles i en lang række industrier lige fra vand- og spildevandsbehandling, kemisk produktion, landbrugsforskning og produktion, miljøovervågning, kemisk og biovidenskabelig forskning, biokemisk og farmaceutisk forskning, elektronikproduktion til fødevareforarbejdning og andre industrielle applikationer.
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer.
Funktioner:
  • Parameter: pH
  • Område: 0 til 13 pH
  • Temperaturområde: 0 til 100° C
  • Liquid Junction Type: Ringformet keramik
  • Intern referencetype: Ag/AgCl
  • Forseglet/genopfyldelig: Forseglet
  • Reference Junction: Enkelt
  • Genopfyldning af referenceelektrolyt: –
  • Mål (Skaft): 55 x 8 m
  • Kabellængde: 1 m
  • Stik: BNC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt pH-elektrode af glaslegeme til faste eller halvfaste prøver. Spydspids
Konnektortyper BNC og 6-benet
Knudepunkt Ental
Materiale Glas krop
pH-område 0 til 13
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type pH-elektrode
Til brug med (applikation) pH-måling
Til brug med (udstyr) Alle pH-målere med BNC-indgangsstik
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C