Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC7960201B ORP-elektrode, Double Junction
Artikelnummer. 12921678
Skift visning
Konnektortyper:
BNC/ATC
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
12921678 BNC/ATC Hver
1 options
Artikelnummer. 12921678 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X256613
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1880.00 DKK
    1753.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 126.67 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af pH-målere og elektroder, der måler både ORP- og pH-værdier i forskellige uddannelsesmæssige, laboratorie- og industrielle anvendelser.
Eutech™ tilbyder en bred vifte af målere og elektroder, der måler ORP-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer. De Eutech™ ECFC7960201B ORP-elektrode, Double Junction er en geléfyldt ORP-elektrode med plastik til generelle formål, der bruges til generelle ORP-målinger. ECFC7960202B fås med 1m kabel.
Funktioner
  • Parameter: Oxidationsreduktionspotentiale (ORP)
  • Forseglet
  • Referencekryds: Dobbelt
  • Sensortype: Platinstift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt General Purpose Plastic-body Single Junction gel-fyldt pH-kombinationselektrode, 12x9mm, BNC-stik, 1m kabel
Konnektortyper BNC/ATC
Knudepunkt Dobbelt
Materiale Plast krop
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type ORP elektrode
Til brug med (udstyr) Alle pH-målere med BNC-indgangsstik
Intern reference Ag/AgCl
ORP sortiment -1000 til 1000 mV
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 80 °C
Længde (metrisk) 90 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) 12 mm