Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC7960101B ORP elektrode
Artikelnummer. 11859191
Skift visning
Konnektortyper:
BNC/RCA
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper unitSize
11859191 BNC/RCA Hver
1 options
Artikelnummer. 11859191 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X256612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1610.00 DKK
    1499.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 110.35 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af pH-målere og elektroder, der måler både ORP- og pH-værdier i forskellige uddannelsesmæssige, laboratorie- og industrielle anvendelser.
Effektiv og pålidelig ORP/redox-måling, der kan udføres med ECFC7960101B. Dette er en generel ORP-gel-elektrode af plastiklegeme, der er velegnet til barske miljøer. Det er problemfrit uden behov for påfyldningsopløsning.
ORP er en forkortelse for Oxidation Reduction Potential mV (eller Redox Potentiale), og det måler den totale oxiderende/reducerende evne (elektrokemisk potentiale) af en opløsning.
En vigtig vandkvalitetsindikator, den bruges i mange industrier såsom miljø-, industri- og fødevareapplikationer. Nogle almindelige anvendelser omfatter effektiviteten af vanddesinfektion i svømmebassiner, vurdering af korrosionsskader i kraftværker og overvågning af biologisk fjernelse af næringsstoffer (BNR) i vandbehandlingsanlæg.
Egenskaber
ECFC7960101B er en generel plast-body gel ORP-elektrode, der er velegnet til barske miljøer, der kan bruges med enhver pH-elektrode med et BNC-stik
Påkrævede opløsninger
  • ECORPPRE– Forbehandlingsopløsning (475 mV)
  • ECORPQUIN– Quinhydrone 263 (263 mV,± 30 mV @ 25 °C)
  • ECORPQUIN086– Quinhydrone 86 (86 mV,± 30 mV @ 25 °C)
6 måneders garanti
fra købers købsdato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ORP gelelektrode med lav vedligeholdelse
Konnektortyper BNC/RCA
Knudepunkt Ental
Materiale Epoxy-krop
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Til brug med (udstyr) Alle pH-målere med BNC-indgangsstik
Intern reference Ag/AgCl
Temperatur (engelsk) Drift 32 til 176° F
Længde (engelsk) 3,54 tommer
Længde (engelsk) Kabel 39 tommer
Længde (metrisk) 90mm
Længde (metrisk) kabel 1m
Diameter (engelsk) Krop 0,47 tommer
Diameter (metrisk) krop 12mm
Parameter Oxidationsreduktionspotentiale (ORP)
Sensortyper Platin pin
Måleområde -1000 til 1000mV
Genopfyldelig Nej