Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC7352901J pH/Temp-kombinationselektrode
Artikelnummer. 11762897
Skift visning
Konnektortyper:
8-benet BNC
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
11762897 8-benet BNC Hver
1 options
Artikelnummer. 11762897 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X417003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1155.00 DKK
    1074.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 80.62 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige uddannelsesmæssige, laboratorie- og industrielle anvendelser.
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige uddannelsesmæssige, laboratorie- og industrielle anvendelser. Eutech™ ECFC7352901J pH/Temp Kombinationselektrode er en generel plastlegemet-gelfyldt 3-In-1 pH/Temperatur kombinationselektrode.
Funktioner:
  • Parameter: pH / Temperatur
  • Rækkevidde; 1 til 13 pH
  • Temperaturområde: 0 til 80 °C
  • Flydende overgangstype: Porøs HDPE-ben
  • Intern referencetype: Ag/AgCl
  • Forseglet/genopfyldbar: Forseglet
  • Reference Junction: Enkelt
  • Mål (skaft): 90 x 12 mm
  • Kabellængde: 1 m
  • Stik: BNC & 8-bens
  • Brugt med: pH 620, 610, 600, PC650, PD650, PCD650
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type Kombinationselektrode
Konnektortyper 8-benet BNC