Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC7352901B pH/temperatur elektrode
Beskrivelse
Målingen af en væskes surhedsgrad og alkalinitet, pH er en af de mest almindelige parametre, der måles i en lang række industrier lige fra vand- og spildevandsbehandling, kemisk produktion, landbrugsforskning og produktion, miljøovervågning, kemisk og biovidenskabelig forskning, biokemisk og farmaceutisk forskning, elektronikproduktion til fødevareforarbejdning og andre industrielle applikationer. Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer. Denne 3-i-1 pH/temperatur kombinationselektrode af plastiklegeme til generelle formål bruges til generelle pH-målinger. Fås med 3 m kabel.
Specifikationer
Produktspecifikation: Beskrivelse
- Parameter: pH / temperatur
- Område: 1 til 13 pH
- Temperaturområde: 0 til 80° C
- Liquid Junction Type: Porøs HDPE-stift
- Intern referencetype: Ag/AgCl
- Forseglet/genopfyldelig: Forseglet
- Reference Junction: Enkelt
- Dimensioner (Skaft): 90 x 12 mm
- Kabellængde: 1m
- Stik: BNC& 2,5 mm phono
- Beskrivelse: Almindelig plastikhus '3-i-1' pH/temperatur kombinationselektrode
- Brugt med: pH 5 / pH 6 / pH 5+ / pH 6+ / pH 11 / pH 110 / pH 510 / pH 700 / pH 1100 / pH 2100 / pH 2700 / Ion 6 / Ion 6+ / Ion 510 / Ion 700 / Ion 2700 / PC 2700
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Generelt Plasthus “3-i-1” pH/Temp. Kombinationselektrode, 12x9mm, BNC-stik, 1m kabel (til pH 5/6, Ion 6, pH 11/11, pH 51 & pH 11/21) |
| Konnektortyper | BNC og Phono stik |
| Knudepunkt | Ental |
| Materiale | Plast |
| pH-område | 0 til 13 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 80 °C |
| Type | pH/temperatur kombinationselektrode |