Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC7252203B pH-kombinationselektrode til generelle formål
Artikelnummer. 10283663
Skift visning
Konnektortyper:
BNC og 6-benet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
10283663 BNC og 6-benet Hver
1 options
Artikelnummer. 10283663 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X417010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1185.00 DKK
    1104.22 DKK / Pakke med 1
    Spare 80.78 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige uddannelsesmæssige, laboratorie- og industrielle anvendelser.
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige uddannelsesmæssige, laboratorie- og industrielle anvendelser. Denne generelle pH-kombinationselektrode med plastkrop og dobbelt junction gelfyldt pH bruges til generelle målinger. ECFC7252203B fås med 3 m kabel.
Funktioner
  • Parameter: pH/temperatur
  • Flydende junction-type porøs HDPE-ben
  • Forseglet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Generel pH-elektrode af plastiklegeme. Fås med 3 m kabel
Konnektortyper BNC og 6-benet
Knudepunkt Dobbelt
Materiale Plast krop
pH-område 0 til 13
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type pH-elektrode
Til brug med (udstyr) Alle pH-målere med BNC-indgangsstik
Intern reference Ag/AgCl
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 80 °C
Længde (metrisk) 90 mm
Længde (metrisk) kabel 3 m
Diameter (metrisk) 12 mm