Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC7252201B pH/temperatur kombinationselektrode
Beskrivelse
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige uddannelsesmæssige, laboratorie- og industrielle anvendelser. Denne generelle pH-kombinationselektrode med plastkrop og dobbelt junction gelfyldt pH bruges til generelle målinger. ECFC7252201B fås med 1 m kabel.
Funktioner
- Parameter: pH/temperatur
- Flydende overgangstype: Porøs HDPE-ben
- Forseglet
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Generel pH-elektrode af plastiklegeme. Fås med 1 m kabel |
| Konnektortyper | BNC og 6-benet |
| Knudepunkt | Dobbelt |
| Materiale | Plast krop |
| pH-område | 0 til 13 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 80 °C |
| Type | pH-elektrode |
| Til brug med (udstyr) | Alle pH-målere med BNC-indgangsstik |
| Intern reference | Ag/AgCl |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 80 °C |
| Vis mere |