Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC72521R01B pH-elektrode
Beskrivelse
Målingen af en væskes surhedsgrad og alkalinitet, pH er en af de mest almindelige parametre, der måles i en lang række industrier lige fra vand- og spildevandsbehandling, kemisk produktion, landbrugsforskning og produktion, miljøovervågning, kemisk og biovidenskabelig forskning, biokemisk og farmaceutisk forskning, elektronikproduktion til fødevareforarbejdning og andre industrielle applikationer.
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer.
Funktioner:
- Parameter: pH
- Område: 0 til 13 pH
- Temperaturområde: 0 til 80° C
- Liquid Junction Type: Porøs HDPE-stift
- Intern referencetype: Ag/AgCl
- Forseglet/genopfyldelig: Genopfyldelig
- Reference Junction: Enkelt
- Refilling Reference Electrolyte: ECRE001
- Mål (Skaft): 90 x 12 mm
- Kabellængde: 1 m
- Stik: BNC
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Generelle formål Plasthus Single Junction genopfyldelig pH-kombinationselektrode, 12x90 mm, BNC-stik, 1 m kabel og 10 ml genopfyldningselektrolyt |
| Konnektortyper | BNC/RCA IP67 |
| Knudepunkt | Ental |
| Materiale | Plast |
| pH-område | 0 til 13 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 80 °C |
| Type | pH-elektrode |
| Til brug med (applikation) | pH-måling |
| Til brug med (udstyr) | Alle pH-målere med BNC-indgangsstik |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 80 °C |