Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC7252101B pH-elektrode
Artikelnummer. 12673125 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Konnektortyper:
BNC og Phono stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
12673125 BNC og Phono stik Hver
1 options
Artikelnummer. 12673125 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X099412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    750.00 DKK
    672.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 77.77 DKK
    10% Slukket
På lager
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer.
Målingen af en flydende surhedsgrad og alkalinitet, pH er en af de mest almindelige parameter målt i en lang række industrier lige fra vand- og spildevandsbehandling, kemisk produktion, landbrugsforskning og -produktion, miljøovervågning, kemisk og biovidenskabelig forskning, biokemisk og farmaceutisk forskning, elektronikproduktion til fødevareforarbejdning og andre industrielle applikationer. Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer. Denne pH-kombinationselektrode af glaslegeme med åben pore bruges til generelle pH-målinger. Leveres med 10 ml genopfyldningselektrolyt.
Funktioner:
  • Parameter: pH
  • Område: 0 til 13 pH
  • Temperaturområde: 0 til 80° C
  • Liquid Junction Type: Porøs HDPE-stift
  • Intern referencetype: Ag/AgCl
  • Forseglet/genopfyldelig: Forseglet
  • Reference Junction: Enkelt
  • Dimensioner (Skaft): 90 x 12 mm
  • Kabellængde: 1m
  • Stik: BNC
  • Anvendes med: Alle pH-metre med BNC-indgangsstik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper BNC og Phono stik
Knudepunkt Ental
Materiale Glas krop
pH-område 0 til 13
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type pH-elektrode