Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ ECDOHANDYNEW Opløst Oxygen Probe
Artikelnummer. 11539054
Skift visning
Til brug med (udstyr):
DO-måler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11539054 DO-måler Hver
1 options
Artikelnummer. 11539054 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X239601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7310.00 DKK
    6520.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 789.12 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af opløst ilt (DO) målere og sonder, der måler mængden af gasformig ilt opløst i en opløsning i forskellige uddannelsesmæssige, laboratorie- og industrielle anvendelser.
Opløst ilt (DO) målere og sonder måler mængden af gasformig oxygen opløst i en opløsning. I teorien er mængden af DO i en opløsning afhængig af 3 faktorer, nemlig temperatur, saltholdighed og atmosfærisk tryk. Målingen af DO kræver en speciel DO-elektrode, der består af en anode, en katode, elektrolytopløsning og en gaspermeabel membran.
De Eutech™ ECDOHANDYNEW Dissolved Oxygen Probe er en galvanisk Dissolved Oxygen-elektrode, ATC. Leveres med 1 samlet membranhættehus, 1 genopfyldningselektrolyt& 1 skuresvamp.
Funktioner:
  • Parameter: % iltmætning, opløst ilt (DO)
  • Type: Galvanisk
  • Interval: 0 til 20 mg/L
  • Temperaturområde: 0 til 50 °C
  • Svartid: 40 sekunder for at nå 93 % af den endelige læsning
  • minimum prøveflow: 2 tommer/sekund
  • maksimalt tryk: 7,5 bar
  • ATC: Ja
  • Dimensioner (Skaft): 150 x 25 mm
  • Kabellængde: 3 m
  • Stik: 6-bens
  • Brugt med: DO 600 / DO 300 / DO 110 / PD 650 / PCD 650
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) DO-måler
Type Opløst iltsonde
Sondetype GØR