Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ ECDO6HANDY3M Opløst Oxygen Probe
Beskrivelse
Opløst ilt (DO) målere og sonder måler mængden af gasformig oxygen opløst i en opløsning. I teorien er mængden af DO i en opløsning afhængig af 3 faktorer, nemlig temperatur, saltholdighed og atmosfærisk tryk. Målingen af DO kræver en speciel DO-elektrode, der består af en anode, en katode, elektrolytopløsning og en gaspermeabel membran.
Eutech™ ECDO6HANDY3M Opløst Oxygen Probe er agalvanisk Opløst Oxygen-elektrode, ATC. Leveres med 2 samlede membranhættehuse, 1 genopfyldningselektrolyt& 1 skuresvamp.
- Parameter: % mætning af ilt, opløst ilt (DO)
- Type: Galvanisk
- Område: 0 til 20 mg/L
- Temperaturområde: 0 til 50° C
- Svartid: 1 min for at nå 95 % af den endelige aflæsning
- minimum prøveflow: 2 tomme/sek
- maksimalt tryk: 7,5 bar
- ATC: Ja
- Dimensioner (Skaft): 78 x 16,5 mm
- Kabellængde: 3m
- Stik: BNC& phono stik
- Brugt med: DO 6+ / DO 700
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | DO-måler |
| Type | Opløst iltsonde |
| Sondetype | GØR |