Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ EC620132 pH-elektrode
Artikelnummer. 11569074
Skift visning
Konnektortyper:
BNC og 6-benet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
11569074 BNC og 6-benet Hver
1 options
Artikelnummer. 11569074 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X218974
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1155.00 DKK
    1074.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 80.62 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige uddannelsesmæssige, laboratorie- og industrielle anvendelser.
Målingen af en væskes surhedsgrad og alkalinitet, pH er en af de mest almindelige parametre, der måles i en lang række industrier lige fra vand- og spildevandsbehandling, kemisk produktion, landbrugsforskning og -produktion, miljøovervågning, kemisk og biovidenskabelig forskning, biokemisk og farmaceutisk forskning, elektronikproduktion til fødevareforarbejdning og andre industrielle applikationer.
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer.
Funktioner:
  • Område: 0 til 14 pH
  • Temperaturområde: 0 til 60° C
  • Liquid Junction Type: Åben pore
  • Intern referencetype: Polymer-gel
  • Forseglet/genopfyldelig: Forseglet
  • Referencekryds: Dobbelt
  • Mål (Skaft): 105 x 12 mm
  • Kabellængde: 1 m
  • Stik: BNC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt pH-elektrode med åben poreglaslegeme til generelle pH-målinger
Konnektortyper BNC og 6-benet
Knudepunkt Dobbelt
Materiale Glas krop
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 60 °C
Type pH-elektrode
Til brug med (applikation) pH-måling
Til brug med (udstyr) Alle pH-målere med BNC-indgangsstik
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 60 °C