Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ EC620131 pH-elektrode
Artikelnummer. 12624830
Skift visning
Konnektortyper:
BNC og Phono stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
12624830 BNC og Phono stik Hver
1 options
Artikelnummer. 12624830 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X218973
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1600.00 DKK
    1439.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 160.03 DKK
    10% Slukket
På lager
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige uddannelsesmæssige, laboratorie- og industrielle anvendelser.
Målingen af en væskes surhedsgrad og alkalinitet, pH er en af de mest almindelige parametre, der måles i en lang række industrier lige fra vand- og spildevandsbehandling, kemisk produktion, landbrugsforskning og -produktion, miljøovervågning, kemisk og biovidenskabelig forskning, biokemisk og farmaceutisk forskning, elektronikproduktion til fødevareforarbejdning og andre industrielle applikationer.
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer.
Funktioner:
  • Buffere og standardopløsninger pakket i 480 ml holdbare plastikflasker– økonomisk og praktisk til laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Åben pore glaslegeme pH-elektrode til generel testning og højviskositetsopløsninger, hvor hyppig rengøring af reference er påkrævet
Konnektortyper BNC og Phono stik
Materiale Glas krop
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 80 °C
Type pH-elektrode
Til brug med (applikation) pH-måling
Til brug med (udstyr) Alle pH-målere med BNC-indgangsstik
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 80 °C