Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ EC620130 pH-elektrode
Beskrivelse
Målingen af en flydende surhedsgrad og alkalinitet, pH er en af de mest almindelige parameter målt i en lang række industrier lige fra vand- og spildevandsbehandling, kemisk produktion, landbrugsforskning og -produktion, miljøovervågning, kemisk og biovidenskabelig forskning, biokemisk og farmaceutisk forskning, elektronikproduktion til fødevareforarbejdning og andre industrielle applikationer. Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer. Denne pH-kombinationselektrode af glaslegeme med åben pore bruges til generelle pH-målinger. Leveres med 10 ml genopfyldningselektrolyt.
Funktioner:
- Parameter: pH
- Område: 0 til 14 pH
- Temperaturområde: 0 til 80° C
- Liquid Junction Type: Åben pore
- Intern referencetype: Ag/AgCl
- Forseglet/genopfyldelig: Genopfyldelig
- Referencekryds: Dobbelt
- Refilling Reference Electrolyte: EC636430
- Dimensioner (Skaft): 140 x 12 mm
- Kabellængde: 1m
- Stik: BNC
- Anvendes med: Alle pH-metre med BNC-indgangsstik
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | BNC/RCA IP67 |
| Knudepunkt | Dobbelt |
| Materiale | Glas krop |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 80 °C |
| Type | pH-elektrode |