Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ GØR 6+ måler for opløst ilt
Artikelnummer. 11509224
Skift visning
Type:
Opløst ilt-måler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11509224 Opløst ilt-måler Hver
1 options
Artikelnummer. 11509224 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X370113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7030.00 DKK
    6692.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 337.52 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af opløst ilt (DO) målere og sonder, der måler mængden af gasformig ilt opløst i en opløsning i forskellige uddannelsesmæssige, laboratorie- og industrielle anvendelser.
Opløst ilt (DO) målere og sonder måler mængden af gasformig oxygen opløst i en opløsning. I teorien er mængden af DO i en opløsning afhængig af 3 faktorer, nemlig temperatur, saltholdighed og atmosfærisk tryk. Målingen af DO kræver en speciel DO-elektrode, der består af en anode, en katode, en elektrolytopløsning og en gaspermeabel membran. Eutech™ DO 6+ opløst iltmåler leveres med 3 m kabelelektrode ECDO6HANDY3M, 2 monterede membranhættehuse, 1 genopfyldningselektrolyt (10 ml)& Bæresæt sæt.
Funktioner:
  • Brugertilpasning for brugerens fleksibilitet, såsom at skifte mellem forskellige tilstande fra ppm, mg/l til % mætning, visning af elektrode-diagnose osv.
  • Kalibrering kan udføres ved 100% og/eller 0% ogmg/l eller ppm mod en kendt opløsning
  • Automatisk temperaturkompensation (ATC) garanterer den højeste nøjagtighed under varierende temperaturforhold
  • Galvanic Cell muliggør øjeblikkelige målinger, hvilket giver hurtige reaktioner og eliminerer polarisation; kræver minimal vedligeholdelse
  • Kompenserer automatisk saltholdighed og barometertryk efter manuel indtastning for øget nøjagtighed
  • Hold funktionen fryser kortvarigt læsningen for nem visning
  • Auto-Power Off sparer batteri efter ikke-brug
  • Selvdiagnostisk med beskedkoder for nem fejlfinding
  • Large Custom LCD giver optimal visning selv på afstand
  • Beskyttende gummistøvle-skjoldmeter mod utilsigtede slag og har et solidt indbygget stativ for nem betjening på bænken
  • Robust bæretaske (valgfrit) giver praktisk kalibrering og måling på stedet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer 3 m kabelelektrode, 2 samlede membrandækselshus, 1 genopfyldningselektrolyt (10 ml), bæresæt
Type Opløst ilt-måler