Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ DO 6+ Opløst Oxygen Meter ECDO601PLUSK
Artikelnummer. 11519224
Skift visning
Range (RDO):
0 til 20,00 mg/l eller ppm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Range (RDO) Pakningsstørrelse
11519224 0 til 20,00 mg/l eller ppm Hver
1 options
Artikelnummer. 11519224 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X370114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6655.00 DKK
    6326.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 328.11 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af opløst ilt (DO) målere og sonder, der måler mængden af gasformig ilt opløst i en opløsning i forskellige uddannelsesmæssige, laboratorie- og industrielle anvendelser.
Opløst ilt (DO) målere og sonder måler mængden af gasformig oxygen opløst i en opløsning. I teorien er mængden af DO i en opløsning afhængig af 3 faktorer, nemlig temperatur, saltholdighed og atmosfærisk tryk. Målingen af DO kræver en speciel DO-elektrode, der består af en anode, en katode, elektrolytopløsning og en gaspermeabel membran.
De Eutech™ DO 6+ opløst iltmåler ECDO601PLUSK leveres med 1 m kabelelektrode ECDO6HANDY3M, 2 samlet membranhættehus, 1 genopfyldningselektrolyt (10 ml)& Bæresæt sæt.
Funktioner:
  • Brugertilpasning for brugerens fleksibilitet, som at skifte mellem forskellige tilstande fra ppm, mg/l til % mætning, visning af elektrodediagnostik osv.
  • Kalibrering kan udføres ved 100% og/eller 0% og mg/l eller ppm mod en kendt opløsning
  • Automatisk temperaturkompensation (ATC) garanterer den højeste nøjagtighed under varierende temperaturforhold
  • Galvanic Cell muliggør øjeblikkelige målinger, hvilket giver hurtige reaktioner og eliminerer polarisation; kræver minimal vedligeholdelse
  • Kompenserer automatisk saltholdighed og barometertryk efter manuel indtastning for øget nøjagtighed
  • Hold funktionen fryser kortvarigt læsningen for nem visning
  • Auto-Power Off sparer batteri efter ikke-brug
  • Selv-diagnostik med beskedkoder for nem fejlfinding
  • Large Custom LCD giver optimal visning selv på afstand
  • Beskyttende gummistøvle beskytter mod utilsigtede slag og har et solidt indbygget stativ for nem betjening på bænken
  • Robust bæretaske (valgfrit) giver praktisk kalibrering og måling af måleren på stedet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Eutech GØR 6+ Opløst iltmåler med 1 m kabelelektrode ECDO6HANDY3M, 2 monterede membranhættehuse, 1 genopfyldningselektrolyt (10 ml) & bæresæt
Inkluderer Selvdiagnosticering; Elektrode egenskaber; Hold og sluk automatisk efter 20 minutter
Barometrisk trykkorrektion 500 til 1499 mmHg eller 66,6 til 199,9 kPA
Kalibreringstilstande Op til 2 kalibreringspunkter; 100 % i luft og/eller 0 % i kendt opløsning
Temperaturområde (metrisk). 0,0 °C til 50,0 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Nøjagtighed (temperatur) ±0,3° C (0,5° F)
Display Type LCD
Range (RDO) 0 til 20,00 mg/l eller ppm
Metoder Automatisk korrektion efter manuel indtastning
Opløsning (DO) 0.1%
Salinitetsfaktor 0,0 til 50,0 ppt
Mætningsområde 0,0 til 200/0 %
Mætningsopløsning 0.1%
Temperaturområde (engelsk). 32 °F til 122 °F
Batterilevetid > 700 hrs
Batteritype 4 x 1,4V batterier
Nøjagtighed (DO) ±1,5 % fuld skala