Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ DO 450 Opløst Oxygen Meter Kit
Artikelnummer. 15397063
Skift visning
Range (RDO):
0 til 200 %; 0 til 20 ppm/mg/L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Range (RDO) Pakningsstørrelse
15397063 0 til 200 %; 0 til 20 ppm/mg/L Hver
1 options
Artikelnummer. 15397063 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X651635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12230.00 DKK
    11639.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 590.90 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af opløst ilt (DO) målere og sonder, der måler mængden af gasformig ilt opløst i en opløsning i forskellige uddannelsesmæssige, laboratorie- og industrielle anvendelser.
Eutech™ DO 450 Opløst Oxygen Meter er en håndholdt vandtæt Opløst Oxygen/Temperaturmåler. DO 450 meter giver en overkommelig optik RDO teknologi, der reducerer vedligeholdelsestid og omkostninger.
Funktioner
  • Parameter: Opløst ilt/Temperatur
  • Vedligeholdelsesfri optisk probe uden elektrolyt eliminerer besværet med at udskifte sarte membraner og saltophobning fra genopfyldningsopløsninger
  • Holdbart, vandtæt og støvtæt design med IP67-klassificering
  • Stort, bagbelyst specialskærm giver måling med temperatur
  • Skift mellem % mætning og mg/L (ppm) opløst ilt med et tryk på en knap
  • Kalibreringsalarm Sæt – en synlig påmindelse, når det er tid til at kalibrere måleren igen
  • Manuel barometertryk og saltholdighedskorrektion
  • Vælg C ºeller ºF Vælg – den enhed der passer bedst til din anvendelse
  • Klar-indikator, manuel eller automatisk målehold-funktion og valgfri automatisk slukningsfunktion
  • Gem op til 500 datasæt – Easy USB eller RS232 output med valgfrie datakabler
  • Indbyggede realtidsurstempler lagrede data og kalibreringsdata med tid og dato – opfylder standarder for GLP (Good Laboratory Practices)
  • 500 timers batterilevetid eller brug en valgfri universaladapter
  • Indbygget stativ med vægmontering – Muliggør nem måling og opbevaring af bordpladerne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt DO 450 meter sæt: måler for opløst ilt, RDO elektrode med sensorhætte, to AA-batterier, hård bæretaske, USB kabel, RDO rustfri stål vægt/skærm, RDO kalibreringskammer
Inkluderer Temperaturkompensation, tryk& Salinitetskompensation= Manuel
Tids- og datostempel på kalibrering og gemte data
Udgange USB eller RS232
Kalibreringstilstande GØR: Nul og mætning
Temperaturområde (metrisk). 0,0 °C til 50,0 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Nøjagtighed (temperatur) ±0,5º C; ±0,9º F
Kalibrering af temperatursonde Offset i trin på 0,1,± 10º C eller± 18º F
Display Type Custom LCD med baggrundsbelysning
Hukommelse Gemmer op til 500 datasæt
IP-vurdering IP-67
AC-adapter Ekstraudstyr
Dimensioner (L x B x H) Måler: 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 tommer (20 x 8,3 x 5,7 cm), æske: 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 tommer (23 x 23 x 7 cm)
Vægt (metrisk) Måler: 0,5 kg, æske: 0,7 kg
Vægt (engelsk) Måler: 1 lb., i æske: 1,4 lb.
Nøjagtighed (RDO) ±2 %;± 0,1 ppm eller mg/L op til 8; ±0,2 ppm eller mg/L over 8
Range (RDO) 0 til 200 %; 0 til 20 ppm/mg/L
Område (DO) 0 til 200 %; 0 til 20 ppm/mg/L
Opløsning (DO) 0.10 %; 0.1 ppm/mg/L
Opløsning (RDO) 0.10 %; 0.1 ppm/mg/L
Temperatur (engelsk) Drift 0,0 °F til 122,0 °F
Temperatur (metrisk) Drift 0,0 °C til 50,0 °C
Batterilevetid >100 timer (uden baggrundsbelysning)
Batteritype To AA-batterier (medfølger)
Nøjagtighed (DO) ±2 %;± 0,1 ppm eller mg/L op til 8; ±0,2 ppm eller mg/L over 8