Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ DO 2700 måler for opløst ilt
Artikelnummer. 11533865
Skift visning
Range (RDO):
0 mg/L til 50 mg/L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Range (RDO) Pakningsstørrelse
11533865 0 mg/L til 50 mg/L Hver
1 options
Artikelnummer. 11533865 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X543907
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17250.00 DKK
    16414.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 835.89 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af opløst ilt (DO) målere og sonder, der måler mængden af gasformig ilt opløst i en opløsning i forskellige uddannelsesmæssige, laboratorie- og industrielle anvendelser.
DO 2700 er designet til optimal ydeevne og alsidighed og kommer med intuitive, avancerede opsætningsmuligheder for omfattende brugertilpasning. Måleren leveres med selvomrørende sonde og tovejs RS232– ideel til BOD og andre applikationer med opløst ilt i laboratoriet.
Funktioner:
Opløst ilt
  • Område: 0,00 til 50,00 mg/L
  • Opløsning: 0,01 mg/L
  • Nøjagtighed: ±0,5 % fuldskala
% iltmætning
  • Rækkevidde: 0 til 600,0 %
  • Opløsning: 0,1 %
  • Nøjagtighed: ±0,5 % fuldskala
Saltholdighedskorrektion
  • Rækkevidde: 0 til 50,0 ppt
  • Opløsning: 0,1 ppt
Barometertrykkorrektion
  • Rækkevidde: 450 til 825 mmHg (automatisk)
  • Opløsning: 1 mmHg
  • metode: Automatisk korrektion med indbygget sensor
Temperatur
  • Interval: 0,0 til 50,0 °C / 32,0 til 122,0 °F
  • Opløsning: 0,1 °C / 0,1 °F
  • Nøjagtighed: ±0,3 °C / ±0,5 °F
  • Strømkrav: 9 V DC-adapter, 1,3 A (100/240 VAC, SmPS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Temperaturområde (metrisk). 32 °F til 122 °F
Range (RDO) 0 mg/L til 50 mg/L