Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ Opløst iltpåfyldning af elektrolytopløsning til DO-prober
Artikelnummer. 10365253
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 ml
Pakningsstørrelse:
60ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10365253 60 ml 60ml
1 options
Artikelnummer. 10365253 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X211226
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00 DKK
    210.40 DKK / 60ml
    Spare 7.60 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Eutech™ DO-målere, sonder og deres tilbehør tilbyder hurtige, nøjagtige kontroller af opløst ilt i laboratorier, mark og skoler.
Eutech™ Opløst Oxygen Refilling Electrolyte Solution bruges til at genopfylde Eutech™ GØR sonder. Eutech™ DO-målere, sonder og deres tilbehør tilbyder hurtige, nøjagtige kontroller af opløst ilt i laboratorier, mark og skoler.
Funktioner:
  • 60 ml flaske
  • Brugt med sonder: DO6, DO6+, DO100, DO110, DO 300, PD 300, DO 600, CD 650, PD 650, PCD 650
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Oversigt GØR genopfyldning af elektrolytopløsning
Til brug med (udstyr) DO-prober DO6, DO6+, DO100, DO110, DO 300, PD 300, DO 600, CD 650, PD 650, PCD 650
Type Opløst iltpåfyldning af elektrolytopløsning