Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan pH 620 pH Meter
Kalibreringspunkter:
Op til 6
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige undervisnings-, laboratorie- og industrielle applikationer. Eutech™ CyberScan pH 620 pH Meter er et ideelt valg til rutinemæssige applikationer i laboratorier, produktionsanlæg og skoler.
Funktioner:
- måler pH og ion med op til 0,001 opløsning.
- Cal-Due Alarm forhindrer forældede kalibreringer, mens sætpunktsalarmer advarer, når aflæsninger er uden for sætpunktsgrænserne.
- Højere nøjagtighed under varierende temperatur med automatisk/manuel temperaturkompensation.
- mega-hukommelsesplads, der gemmer/genkalder op til 500 datasæt med temperaturaflæsninger, med tids- og datostempling formateret tomeet GLP standarder.
- Trådløs og kabelfri dataoverførsel med infrarød IrDA-teknologi. Leveres med pc-baseret gratis dataindsamlingssoftware til problemfri dataimport og rapportgenerering i alle populære regnearksprogrammer efter eget valg.
- Genkald elektrodehældning, elektrodeforskydningsværdi og tidligere kalibreringsværdier for nem reference
- Stort, letlæseligt brugerdefineret display med samtidige aflæsninger giver optimal visning med brugervenlige ikoner
- Hold-funktionen fryser øjeblikkeligt læsning for nem visning og optagelse
- Selvdiagnosticering med beskedkoder for nem fejlfinding
- Volatilememory gemmer indstillinger og lagrede data, selv når du løber tør for batterier.
- Robust og vandtæt til IP67 standard med beskyttende gummistøvle og praktisk velcrostrop for bedre greb.
- Strøm med batterier eller valgfrit AC adapter til brug i marken eller på bænk med indbygget stativ.
- Energibesparende med automatisk sluk-funktion.
Specifikationer
- pH-område: -2.000 til 19.999 pH
- mV-område:± 2000mV
- Ionområde: 0,001 til 19900
- Enheder: ppm/molær/mgL
- Opløsning& Nøjagtighed: 2/3 cifre& 0,5 % FS (monovalent) / 1 % (divalent)
- Temperaturområde: -10,0 til 110,0° C (14,0 til 230° F)
- Temperaturkompensation: Automatisk/manuel (0 til 100° C)
- Antal kalibreringspunkter: Op til 6 punkter
- Alarm for forfalden kalender: Ja (dage -maks. 30)
- pH-bufferindstillinger: USA , NIST , DIN, PWB
- Brugerdefineret bufferkalibrering: Ja (2 til 5)
- Slope/Offset Display: Ja (Display + Ikon)
- Indgange: DC phono-stik, 8-polet stik, BNC
- LCD-skærm: Baggrundsbelyst Dotmatrix
- hukommelse: 500 datasæt
- Output: Ja (IrDA/RS232C)
- Særlige funktioner: Stabilitetsindikator; Selvdiagnosticering; Ikke-flygtig hukommelse; Holde& Auto-sluk efter 20 minutter
- GLP: Ja
- Indtrængningsbeskyttelse: IP67
- Strøm: 4 'AAA' x 1,4V batterier eller 9VDC strømadapter
Tekniske data
Tekniske data
| Udgange | IrDA, RS-232C |
| Kalibreringspunkter | Op til 6 |
| Temperaturområde (metrisk) | -10 °C til +110 °C |
| Display Type | LCD |
| Mulighed for baggrundslys | Ja |
| Datapunkter | 500 |