Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan pH 610 meter
Artikelnummer. 12941688
Skift visning
Område (pH):
-2 til 20
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Område (pH) Pakningsstørrelse
12941688 -2 til 20 Hver
1 options
Artikelnummer. 12941688 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X415103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7095.00 DKK
    6550.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 544.28 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige uddannelsesmæssige, laboratorie- og industrielle anvendelser.
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige uddannelsesmæssige, laboratorie- og industrielle anvendelser. Eutech™ CyberScan pH 610-meter er et ideelt valg til rutinemæssige anvendelser i laboratorier, produktionsanlæg og skoler.
Funktioner:
  • 6 kalibreringspunkter og 20 automatiske/manuelle bufferindstillinger for hurtig, bekvem kalibrering.
  • Højere nøjagtighed under varierende temperatur med automatisk/manuel temperaturkompensation.
  • Mega-hukommelsesplads, der gemmer/genkalder op til 500 datasæt med temperaturaflæsninger, med tids- og datostempling formateret til at opfylde GLP standarder.
  • Trådløs og kabelfri dataoverførsel med infrarød IrDA-teknologi. Leveres med pc-baseret gratis dataindsamlingssoftware til problemfri dataimport og rapportgenerering i alle populære regnearksprogrammer efter eget valg.
  • Genkald elektrodehældning, elektrodeforskydningsværdi og tidligere kalibreringsværdier for nem reference
  • Stort, letlæseligt brugerdefineret display med samtidige aflæsninger giver optimal visning med brugervenlige ikoner
  • Hold-funktionen fryser kortvarigt læsning for nem visning og optagelse
  • Selvdiagnosticering med beskedkoder for nem fejlfinding
  • Volatile Memory gemmer indstillinger og lagrede data, selv når du løber tør for batterier.
  • pH-bufferindstillinger: USA , NIST , DIN, PWB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt pH610 pH/mV-måler med ATC-sonde& DAS software
Inkluderer Stabilitetsindikator; Selvdiagnosticering; Ikke-flygtig hukommelse; Hold og sluk automatisk efter 20 minutter
Nøjagtighed (temperatur) 0,1 °C/1,0 °F
Nøjagtighed (mV) ±0,2
Nøjagtighed (pH) ±0,002
Udgange IrDA, RS-232C
Måletilstande 500
Kalibrering Brugerdefineret bufferkalibrering
Område (pH) -2 til 20
Opløsning (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Rækkevidde (mV) ±2000
Opløsning (mV) 0.1 mV
Kalibreringspunkter 2 til 5
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +110 °C
Temperaturområde (engelsk) 14,0 °F til 230 °F
Opløsning (temperatur) 0,1 °C/1,0 °F
Display Type LCD, baggrundsbelyst Dot Matrix, Slope/ Offset Display: Ja (Display + Ikon)
Hukommelse 500 datasæt
Datapunkter 500
Alarmudgang Cal Forfaldsalarm: Ja (dage - maks. 30), sætpunktsalarm
Indgange DC phono-stik, 8-polet stik, BNC
Certificeringer/compliance GLP: Ja
IP-vurdering IP67
AC-adapter 9VDC strømadapter (valgfrit)
Strømforsyning 9VDC strømadapter
Temperaturkompensation Automatisk/manuel (0 °C til 100 °C)
Batteritype 4 AAA x 1,4V batterier