Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan PCD 650 Multi-Parameter Meter
Beskrivelse
Ved at kombinere styrkerne fra alle CyberScan 600-seriens målere er CyberScan PCD650 en top-of-the-line vandtæt håndholdt, der muliggør samtidig måling af pH, ledningsevne, opløst ilt og temperatur, alt sammen på samme tid. Måler og viser samtidig fire parametre. Til brug i industrielle, miljømæssige, vandkvalitetstests og akvakulturapplikationer.
Funktioner:
- ±1 % fuldskala nøjagtighed ved 3-decimal opløsning over et bredt måleområde
- Ion-målingsmuligheder med 3-cifret opløsning
- Accepterer to-cellet og fire-cellet konduktivitetssonde til måling op til 500m/s— måler rent vand
- Valgbar flerpunktskalibrering for mere nøjagtige ledningsevnemålinger eller enkeltpunktskalibrering for hurtig, bekvem kalibrering med nomistakes
- måler 90,00 mg/L i DO-koncentration og 600 % i DO-mætning, et af —de bredeste måleområder for opløst oxygen, der tilbydes på det håndholdte marked i dag
- Hurtig og nem DO-kalibrering med 100 % kalibreringsmulighed mod atmosfærisk luft eller 0 % kalibrering mod en nulløsning
- Salinitet, temperatur og trykkompensation —nøjagtige aflæsninger under forskellige forhold
- Der kræves ingen opvarmningstid med galvanisk målesystem
- One-Glance-Tells-All Screen Display med baggrundsbelysning
- Elektrodestatusrapport, kalibreringsdata og samtidig visning af op til 4 parametre
- Robust og IP67-klassificeret vandtæt til applikationer i barske miljøer.meter flyder på vandet!
- Letforståelige promptbeskeder for nem opsætning, kalibrering og fejlfinding
- Optagne aflæsninger individuelt stemplet med tid og dato ind GLP kompatibelt format
- Auto-loggingmeter gemmer aflæsninger automatisk inden for få sekunder for at forhindre tab af data
- HI-LO grænsealarm for nem kvalitetskontrol– måler advarer, når aflæsninger falder uden for valgte områder
- Trådløs informationsteknologi: Ingen ledninger, ingen kabler —Overfør data fra måler til computer med et tryk på en knap
- Ikke-flygtig hukommelse beskytter information og målerindstillinger, selv når batterierne løber tør
- Fire niveauer af adgangskodebeskyttelse forhindrer manipulation eller utilsigtet sletning af data
- Kalibreringsalarm: Ikke flere forældede kalibreringsindstillinger
Specifikationer
- pH-område: -2.000 til 20.000 pH
- af pH-kalibreringspunkter: 1 (Offset) til 6 punkter
- pH-bufferindstillinger: USA , NIST , DIN, PWB, Custom
- mV-område:± 2000,0mV
- Ionkoncentrationsområde: 001 til 19900
- DO-interval: 0 til 90,00 mg/L eller ppm / 0 til 600 %
- Salinitetskorrektion: Automatisk
- Barometrisk trykkorrektion: Automatisk korrektion med indbygget sensor mmHg eller 0,1 kPa
- Ledningsevneområde... til 500mS/cm
- Cellekonstant: 010 til 10.000
- Temperaturkoefficient: Lineær& Ren
- TDS-område: .. til 500,0 ppt
- Salinitetsområde 0 til 80 ppt
- Temperaturområde: -10,0 til 110,0° C/14,0 til 230,0° F (meter)
- Temperaturkompensation: Automatisk/manuel (0 til 100° C)
- hukommelse: 500 datasæt med dato/tidsstempling& Sikkerhedsadgangskodebeskyttelse
- Udgang: IrDA trådløs kommunikation
- Display: multi-data Baggrundsbelyst dotmatrix; 7,2 cm (H) X 5,4 cm (B)
- Særlige funktioner: Auto-kalibrering; Datalogningsmuligheder med tid/dato indekseret, GLP overholdelse; Samtidig visning og måling af 4 parametre; Cal-due alarm; pH hældning/offset Display& Selvdiagnosticering
- Strøm: 4 X 1,5 V 'AA' Alkor
Tekniske data
Tekniske data
| Udgange | IrDA trådløs kommunikation |
| Oversigt | Vandtæt CyberScan PCD 650 pH/ mV/ Ion/ Konduktivitet/ TDS/ Resistivitet/ Salinitet/ Opløst Oxygen Meter med dobbeltforbindelse pH-elektrode ECFC7252203B, 4-cellet konduktivitetssonde CONSEN923J, Opløst Oxygen-sonde ECDASOHANDYNEW, bæresæt til multi-all-software, adapter-softwaresæt sonder kommer med 3m kabel). |
| Display Type | LCD-grafik, baggrundsbelyst |
| IP-vurdering | IP67 |
| Måletilstande | Surhed, Alkalinitet, Temperatur, Saltholdighed |
| Rækkevidde (ledningsevne) | Op til 199,9μ S/cm, 200μ S/cm til 1999μ S/cm, 2 mS/cm til 20 mS/cm |
| Område (pH) | -2 til 20 |
| Rækkevidde (saltholdighed) | 0 til 80 ppt |
| Temperaturområde (metrisk) | -10 °C til +110 °C |