Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan PCD 650 Multi-parameter måler
Beskrivelse
Eutech™ CyberScan PCD 650 Multi-parameter Meter, der måler pH, mV, ion, ledningsevne, tds, resistivitet, saltholdighed og opløst oxygen. Ved at kombinere styrkerne fra alle CyberScan 600-seriens målere er den robuste CyberScan PCD650 vores top-of-the-line vandtætte håndholdte, der muliggør samtidig måling af pH, ledningsevne, opløst ilt og temperatur, alt på samme tid. Indeholder en One-Glance-Tells-All Screen Display med baggrundsbelysningselektrodestatusrapport, kalibreringsdata og samtidig visning af op til 4 parametre.
Funktioner:
- Måler og viser samtidig fire parametre
- ±1 % fuld skala nøjagtighed ved 3-decimal opløsning over et bredt måleområde
- Ion-målingsmuligheder med 3-cifret opløsning
- Accepterer to-cellet og fire-cellet konduktivitetssonde til at måle op til 500 m/s— måleren måler rent vand!
- Valgbar flerpunktskalibrering for mere nøjagtige ledningsevnemålinger eller enkeltpunktskalibrering for hurtig, bekvem kalibrering uden fejl
- Måler 90,00mg/L i DO-koncentration og 600% i DO-mætning
- Hurtig og nem DO-kalibrering med 100 % kalibreringsmulighed mod atmosfærisk luft eller 0 % kalibrering mod en nulløsning
- Salinitet, temperatur og trykkompensation —nøjagtige aflæsninger under forskellige forhold
- Ingen opvarmningstid påkrævet med galvanisk målesystem
- Letforståelige promptmeddelelser for nem opsætning, kalibrering og fejlfinding
- Optagne aflæsninger individuelt stemplet med tid og dato ind GLP kompatibelt format
- Automatisk logningsmåler gemmer aflæsninger automatisk inden for få sekunder for at forhindre tab af data
- Trådløs informationsteknologi: Ingen ledninger, ingen kabler —Overfør data fra måler til computer med et tryk på en knap
- Ikke-flygtig hukommelse beskytter information og målerindstillinger, selv når batterierne løber tør
- Fire niveauer af adgangskodebeskyttelse forhindrer manipulation eller utilsigtet sletning af data
Tekniske data
Tekniske data
| Udgange | IrDA trådløs kommunikation |
| Nøjagtighed (barometer) | 0,1 mmHg eller 0,1 kPa |
| Nøjagtighed (ledningsevne) | ±1 % FS+ 1 LSD |
| Nøjagtighed (ISE) | ±0,5 % FS (mono); 1 % FS (div) |
| Nøjagtighed (mV) | ±0,2 mV |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,002 |
| Nøjagtighed (RDO) | 0,1%; ±0,2 mg/L /± 0,2 % |
| Nøjagtighed (saltholdighed) | ±1 % FS+ 1 LSD |
| Nøjagtighed (TDS) | ±1 % FS+ 1 LSD |
| Alarmudgang | Kalibrering på grund, HI-LO grænse (aflæsning uden for rækkevidde) |
| Vis mere |