Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan PC 650 Multi-Parameter Meter
Artikelnummer. 10415183
Skift visning
Måletilstande:
pH, mV, Ion, Ledningsevne, TDS, Resistivitet, Saltholdighed
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måletilstande Pakningsstørrelse
10415183 pH, mV, Ion, Ledningsevne, TDS, Resistivitet, Saltholdighed Hver
1 options
Artikelnummer. 10415183 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X430602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15420.00 DKK
    14250.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 1169.57 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Mål flere parametre på en omkostningseffektiv og bekvem måde ved kun at bruge én Eutech™ multi-parameter måler.
Ved at kombinere to af de mest populære elektrokemiske parametre gør Eutechs CyberScan PC650 det muligt at måle pH, ledningsevne og temperatur med én håndholdt på én håndholdt enhed. Til brug i industrielle, miljømæssige og vandkvalitetstestninger samt akvakulturapplikationer.
Funktioner:
  • Måler og viser samtidig tre parametre
  • ±1% fuldskala nøjagtighed ved 3-decimal opløsning over et bredt måleområde
  • Ion-målekapaciteter med 3-cifret opløsning
  • Accepterer to-celle og fire-celle ledningsevneprobe til at måle op til 500 m/s —måler rent vand
  • Valgbar multipunktkalibrering for mere præcise ledningsevnemålinger eller enkeltpunktkalibrering for hurtig og bekvem kalibrering uden fejl
  • Ét-blik-fortæller-alt-skærm med baggrundsbelysning
  • Statusrapport for elektroden, kalibreringsdata og samtidig visning af op til 4 parametre
  • Robust og IP67-klassificeret vandtæt til brug i barske miljøer. Måleren flyder på vand
  • Letforståelige promptbeskeder til nem opsætning, kalibrering og fejlfinding
  • Optagede læsninger er individuelt stemplet med tid og dato i GLP overensstemmelse med korrekt format
  • Auto-loggingmeter gemmer automatisk aflæsninger inden for sekunder for at forhindre datatab
  • HI-LO grænsealarm for nemme kvalitetskontrolmåleralarmer –, når aflæsningerne ligger uden for valgte områder
  • Trådløs informationsteknologi: Ingen ledninger, ingen kabler—Overfør data fra måleren til computeren med et tryk på en knap
  • Non-Volatilememory beskytter information og målerindstillinger, selv når batterierne løber tør
  • Fire niveauer af adgangskodebeskyttelse forhindrer manipulation eller utilsigtet sletning af data
  • Kalibreringsalarm: Ikke flere forældede kalibreringsindstillinger
Specifikationer:
  • pH-område: -2,000 til 20,000 pH
  • Nej. af pH-kalibreringspunkter: 1 (forskud) til 6 punkter
  • pH-buffer mulighed USA, NIST, DIN, PWB, Custom
  • mV rækkevidde: ±2000,0mV
  • Ionkoncentrationsområde: 0,001 til 19900
  • Nej. af ionkalibreringspunkter : op til 8
  • Ledningsevneområde:.. til 500 mS/cm
  • Cellekonstant: 0,010 til 10,000
  • Temperaturkoefficient: Lineær & ren
  • TDS-rækkevidde: .. til 500,0 ppt
  • Saltholdighedsområde: 0 til 80 ppt
  • Opløsningsnøjagtighed & : 0,05% FS & ±1% FS +1 LSD
  • Temperaturområde: -10,0 til 110,0 °C / 14,0 til 230,0 °F (meter)
  • Temperaturkompensation: Automatisk / manuel (0 til 100 °C)
  • hukommelse: 500 datasæt med dato-/tidsstempel
  • Sikkerhed: adgangskodebeskyttelse
  • Output: IrDA trådløs kommunikation
  • Display: multi-data bagbelyst dotmatrix; 7,2 cm (H) X 5,4 cm (W)
  • Særlige funktioner: Auto-kalibrering; Dataloggingsmuligheder med tid/dato indekseret, GLP overholdelse; Samtidig visning og måling af 4 parametre; Cal-due alarm; pH-hældning/offset Display & Selvdiagnostisk
  • Strøm: 4 x 1,5 V 'AA' alkaliske batterier eller 9 V DC-adapter, 500mA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Udgange IrDA trådløs kommunikation
Oversigt Vandtæt CyberScan PC 650 pH/ mV/ Ion/ Konduktivitet/ TDS/ Resistivitet/ Salinitet håndholdt måler med pH-elektrode ECFC252203B, 4-cellet konduktivitetssonde, DAS-software, strømadapter og bæresæt (alle sonder leveres med 3 m langt kabel).
Display Type LCD-grafik, baggrundsbelyst
IP-vurdering IP67
Måletilstande pH, mV, Ion, Ledningsevne, TDS, Resistivitet, Saltholdighed
Område (pH) -2 til 20
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 80 ppt
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +110 °C