Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ Cyberscan elektrodeholder til ATC-prober og pH-elektroder
Artikelnummer. p-7114746
Til brug med (udstyr):
16 mm ATC-prober og pH-elektroder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11509264
Brand: Thermo Scientific™ 15X000702
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimer din Eutech™ målere og elektroder med dette tilbehør og reservedele.
Optimer din Eutech™ målere og elektroder med dette tilbehør og reservedele. De Eutech™ Cyberscan Elektrodeholder bruges til Eutech™ ATC-prober og pH-elektroder mellem prøveaflæsninger.
Funktioner:
  • Holder elektroder med en diameter på 12 mm eller 16 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Elektrodeholder
Til brug med (udstyr) 16 mm ATC-prober og pH-elektroder