Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ Cyberscan elektrodeholder til ATC-prober og pH-elektroder
Artikelnummer. 11509264
Skift visning
Til brug med (udstyr):
16 mm ATC-prober og pH-elektroder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11509264 16 mm ATC-prober og pH-elektroder Hver
1 options
Artikelnummer. 11509264 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 15X000702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.95 DKK
    38.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 2.90 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Optimer din Eutech™ målere og elektroder med dette tilbehør og reservedele.
Optimer din Eutech™ målere og elektroder med dette tilbehør og reservedele. De Eutech™ Cyberscan Elektrodeholder bruges til Eutech™ ATC-prober og pH-elektroder mellem prøveaflæsninger.
Funktioner:
  • Holder elektroder med en diameter på 12 mm eller 16 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Elektrodeholder
Til brug med (udstyr) 16 mm ATC-prober og pH-elektroder