Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan DO 600 måler for opløst ilt
Product Code. 10747114
Change view
Click to view available options
Range (RDO):
0 mg/L til 90 mg/L
Unit Size:
Hver
Product Code. Range (RDO) Unit Size
10747114 0 mg/L til 90 mg/L Hver
1 options
Product Code. 10747114 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 01X419502
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Til hurtig, nøjagtig kontrol af opløst ilt i laboratorier, mark og skoler.
Måler iltkoncentration op til 90,00mg/L og saturation op til 600,0%. Mega-lagerplads sparer op til 500 datasæt stemplet med tid og dato– Perfekt til GLP-kompatible undersøgelser. Salinitet, temperatur og trykkompensation– nøjagtig selv under forskellige forhold. Omfattende et-blik-fortæller-alle-skærm med intelligente skærmmeddelelser. Cal-due alarm på realtidsur sikrer periodiske kalibreringsopdateringer. IP67 vandtæt design til applikationer i barske miljøer. Automatisk logningsfunktion registrerer automatisk op til 500 datasæt stemplet med dato og klokkeslæt Fantastisk –til GLP-kompatible undersøgelser. LED-RS232 og IrDA trådløs kommunikation til direkte måler-til-pc-dataoverførsel. Praktisk 2-punkts kalibrering med trin-for-trin kalibreringsvejledning. Galvanisk, så du ikke behøver at vente på, at måleren bliver varm.
Funktioner
Opløst ilt
  • Interval: 0,00 til 90,00 mg/L eller ppm
  • Opløsning: 0,01 mg/L eller ppm
  • Nøjagtighed: ±0,2 mg/L
% mætning
  • Rækkevidde: 0,0 til 600,0%
  • Opløsning: 0,1 %
  • Nøjagtighed: ±2 %
Temperatur
  • Rækkevidde: 0,0 til 50,0 °C (32 til 122 °F)
  • Opløsning: 0,1 °C (0,1 °F)
  • Nøjagtighed: ±0,3 °C (±0,5 °F)
  • Kompensation: ATC /mTC (0,0 til 50 °C)
Saltholdighedskorrektion
  • Rækkevidde: 0,0 til 50,0 ppt
  • Opløsning: 0,1 ppt
  • metode: Automatisk korrektion efter manuel indtastning
Trykkorrektion
  • Rækkevidde: 450 til 825 mmHg (59,9 til 109,9 kPa)
  • Opløsning: 1 mmHg (0,1 kPa)
  • Metode: Automatisk korrektion med indbygget sensor
Kalibrering
  • 2 point (0%, 100%)
  • Operationsområde
  • til 50,0 °C (32 til 122 °F)
Probetype
  • Galvanic
Dato-/tidsstempling
  • Ja
Hukommelse
  • 500 datasæt (GLP-kompatibelt format)
Særlige funktioner
  • Auto-hold; Auto slukning efter 2 - 30 minutter (brugerindstilling); Stabilitetsindikator; Selvdiagnostiske beskeder
Kraft
  • 4 x 1,5 'AA' batterier (>400 timer) eller 9V DC-adapter, 500mA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt DO 600 meter med 10 fods kabelelektrode, ECDOHANDYNEW, DAS-software, strømadapter og bæresæt.
Temperaturområde (metrisk). 32 °F til 122 °F
Range (RDO) 0 mg/L til 90 mg/L