Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan DO 600 måler for opløst ilt
Beskrivelse
Måler iltkoncentration op til 90,00mg/L og saturation op til 600,0%. Mega-lagerplads sparer op til 500 datasæt stemplet med tid og dato– Perfekt til GLP-kompatible undersøgelser. Salinitet, temperatur og trykkompensation– nøjagtig selv under forskellige forhold. Omfattende et-blik-fortæller-alle-skærm med intelligente skærmmeddelelser. Cal-due alarm på realtidsur sikrer periodiske kalibreringsopdateringer. IP67 vandtæt design til applikationer i barske miljøer. Automatisk logningsfunktion registrerer automatisk op til 500 datasæt stemplet med dato og klokkeslæt Fantastisk –til GLP-kompatible undersøgelser. LED-RS232 og IrDA trådløs kommunikation til direkte måler-til-pc-dataoverførsel. Praktisk 2-punkts kalibrering med trin-for-trin kalibreringsvejledning. Galvanisk, så du ikke behøver at vente på, at måleren bliver varm.
Funktioner
Opløst ilt
- Interval: 0,00 til 90,00 mg/L eller ppm
- Opløsning: 0,01 mg/L eller ppm
- Nøjagtighed: ±0,2 mg/L
% mætning
- Rækkevidde: 0,0 til 600,0%
- Opløsning: 0,1 %
- Nøjagtighed: ±2 %
Temperatur
- Rækkevidde: 0,0 til 50,0 °C (32 til 122 °F)
- Opløsning: 0,1 °C (0,1 °F)
- Nøjagtighed: ±0,3 °C (±0,5 °F)
- Kompensation: ATC /mTC (0,0 til 50 °C)
Saltholdighedskorrektion
- Rækkevidde: 0,0 til 50,0 ppt
- Opløsning: 0,1 ppt
- metode: Automatisk korrektion efter manuel indtastning
Trykkorrektion
- Rækkevidde: 450 til 825 mmHg (59,9 til 109,9 kPa)
- Opløsning: 1 mmHg (0,1 kPa)
- Metode: Automatisk korrektion med indbygget sensor
Kalibrering
- 2 point (0%, 100%)
- Operationsområde
- til 50,0 °C (32 til 122 °F)
Probetype
- Galvanic
Dato-/tidsstempling
- Ja
Hukommelse
- 500 datasæt (GLP-kompatibelt format)
Særlige funktioner
- Auto-hold; Auto slukning efter 2 - 30 minutter (brugerindstilling); Stabilitetsindikator; Selvdiagnostiske beskeder
Kraft
- 4 x 1,5 'AA' batterier (>400 timer) eller 9V DC-adapter, 500mA
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | DO 600 meter med 25 fod kabelelektrode, ECDOHANDY8M, DAS-software, strømadapter og etui til bæresæt. |
| Temperaturområde (metrisk). | 32 °F til 122 °F |
| Range (RDO) | 0 mg/L til 90 mg/L |