Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan CD 650
Beskrivelse
Eutech™ CyberScan CD 650 er en håndholdt vandtæt Conductivity/ TDS/ Resistivity/ Salinity/ Opløst Oxygen multi-parameter meter. Udstyret med det sofistikerede laboratoriemålere giver Eutechs CyberScan CD650 mulighed for samtidig måling og visning af ledningsevne og opløst ilt. Intuitivt med indbyggede vejledningsprompter og fejlfindingstips, måleren leveres med avanceret trådløs kommunikationsteknologi til nem måler-til-pc-dataoverførsel og er IP67 vandtæt til barske applikationer.
Funktioner
- Måler og viser samtidig tre parametre
- ±1 % fuld skala nøjagtighed ved 3-decimal opløsning over et bredt måleområde
- Accepterer to-cellet og fire-cellet konduktivitetssonde til at måle op til 500 m/s— måleren måler rent vand!
- Valgbar flerpunktskalibrering for mere nøjagtige ledningsevnemålinger eller enkeltpunktskalibrering for hurtig, bekvem kalibrering uden fejl
- Måler 90,00 mg/L i DO-koncentration og 600 % i DO-mætning, —et af de bredeste måleområder for opløst ilt, der tilbydes på det håndholdte marked i dag
- Hurtig og nem DO-kalibrering med 100 % kalibreringsmulighed mod atmosfærisk luft eller 0 % kalibrering mod en nulløsning
- Salinitet, temperatur og trykkompensation —nøjagtige aflæsninger under forskellige forhold
- Ingen opvarmningstid påkrævet med galvanisk målesystem
- One-Glance-Tells-All Screen Display med baggrundsbelysning Elektrode statusrapport, kalibreringsdata og samtidig visning af op til 4 parametre
- Optagne aflæsninger individuelt stemplet med tid og dato ind GLP kompatibelt format
- Automatisk logningsmåler gemmer aflæsninger automatisk inden for få sekunder for at forhindre tab af data
- Ikke-flygtig hukommelse beskytter information og målerindstillinger, selv når batterierne løber tør
- Fire niveauer af adgangskodebeskyttelse forhindrer manipulation eller utilsigtet sletning af data
Tekniske data
Tekniske data
| AC-adapter | 9 V DC adapter, 500 mA |
| Nøjagtighed | Salinitetskorrektion: 0,1 ppt |
| Udgange | IrDA trådløs kommunikation |
| Nøjagtighed (barometer) | 0,1 mmHg eller 0,1 kPa |
| Nøjagtighed (ledningsevne) | ±1 % FS+ 1 LSD |
| Nøjagtighed (RDO) | 0,1%; ±0,2 mg/L /± 0,2 % |
| Nøjagtighed (saltholdighed) | ±1 % FS+ 1 LSD |
| Nøjagtighed (TDS) | ±1 % FS+ 1 LSD |
| Alarmudgang | HI-LO grænsealarm, Kalibreringsalarm |
| Barometrisk trykkorrektion | Automatisk korrektion med indbygget sensor |
| Vis mere |