Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ CONSEN9501D Ledningsevne/temperaturelektrode
Artikelnummer. 11543845
Skift visning
Celle konstant:
K = 1,0
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Celle konstant Pakningsstørrelse
11543845 K = 1,0 Hver
1 options
Artikelnummer. 11543845 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X466602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2005.00 DKK
    1805.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 199.45 DKK
    9% Slukket
På lager
Få hurtige og nøjagtige ledningsevnemålinger i marken, laboratorier og skoler.
Eutech™ Ledningsevne Elektroder bruges i konduktivitetsmålere i forskellige applikationer. Få hurtige og nøjagtige ledningsevnemålinger i marken, laboratorier og skoler.
Specifikationer
  • Parameter: Ledningsevne / temperatur
  • Rækkevidde: 0 til 150 mS
  • Temperaturområde: 0 til 80° C*
  • Celle: 2
  • Cellekonstant: K = 1,0
  • Cellemateriale: Rustfri stålringe, PP og ultem-krop
  • ATC: Ja
  • Dimensioner (skaft): 44 x 16 mm
  • Kabellængde: 1m
  • Stik: 8-polet DIN
  • Brugt med: CON 700 / PC 700 / CON 2700 / PC 2700
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celle konstant K = 1,0
Type Ledningsevne/temperatur elektrode
Materiale Ultem-Krop
Måleområder 0 til 150 mS