Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ CONSEN9203J Ledningsevne/temperaturelektrode
Artikelnummer. 15503440
Skift visning
Celle konstant:
K = 0,530
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Celle konstant Pakningsstørrelse
15503440 K = 0,530 Hver
1 options
Artikelnummer. 15503440 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X244723
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3825.00 DKK
    3566.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 258.66 DKK
    6% Slukket
På lager
Få hurtige og nøjagtige ledningsevnemålinger i marken, laboratorier og skoler.
Eutech™ Ledningsevne Elektroder bruges i konduktivitetsmålere i forskellige applikationer. Få hurtige og nøjagtige ledningsevnemålinger i marken, laboratorier og skoler.
Specifikationer
  • Parameter: Ledningsevne / temperatur
  • Rækkevidde: 0 til 350 mS
  • Temperaturområde: 0 til 100° C*
  • Celle: 4
  • Cellekonstant: K = 0,530
  • Cellemateriale: Grafit med epoxy-krop
  • ATC: Ja
  • Dimensioner (Skaft): 144 x 16 mm
  • Kabellængde: 3m
  • Stik: 8-benet
  • Brugt med: COND 610 / COND 600 / CD 650 / PC 650 / PCD 650
*max. konstant temp på 75° C; intermitterende målinger op til 100° C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celle konstant K = 0,530
Type Ledningsevne/temperatur elektrode
Måleområder 0 til 350 mS