Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ CONSEN91W Ledningsevne / temperatur elektrode
Artikelnummer. 15829237 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Celle konstant:
K = 1,0
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Celle konstant Pakningsstørrelse
15829237 K = 1,0 Hver
1 options
Artikelnummer. 15829237
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1975.00 DKK
    1455.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 519.02 DKK
    26% Slukket
På lager
Få hurtige og nøjagtige ledningsevnemålinger i marken, laboratorier og skoler.
Eutech™ Ledningsevne Elektroder bruges i konduktivitetsmålere i forskellige applikationer. Få hurtige og nøjagtige ledningsevnemålinger i marken, laboratorier og skoler.
Specifikationer
  • Parameter: ledningsevne / temperatur
  • Rækkevidde: 0 til 150mS
  • Temperaturområde: 0 til 80 °C
  • Celle: 2
  • Cellekonstant: K = 1,0
  • Cellemateriale: Rustfri stålringe, PP og ultem-krop
  • ATC: Ja
  • Mål (Skaft): 144 x 16 mm
  • Stik: 6-bens
Brugt med: CON 510 / CON 400 / CON 410 / PC 300 / PC 510 / CON 11 / CON 110
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celle konstant K = 1,0
Konnektortyper 6-benet
Type Ledningsevne/temperatur elektrode
Materiale Ringe i rustfrit stål, polypropylen og Ultem-krop
Måleområder 0 til 150 mS