Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ Ledningsevne/temperatur elektrode CONSEN92W
Artikelnummer. 15998060
Skift visning
Længde (metrisk) kabel:
1 m
Artikelnummer. Længde (metrisk) kabel
15998060 1 m
1 options
Artikelnummer. 15998060 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CONSEN92W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2195.00 DKK
    1840.59 DKK / Pakke med 1
    Spare 354.41 DKK
    16% Slukket
På lager
Få hurtige og nøjagtige ledningsevnemålinger i marken, laboratorier og skoler.
Eutech™ Ledningsevne/temperaturelektrode CONSEN92W bruges i konduktivitetsmålere i forskellige applikationer. Få hurtige og nøjagtige ledningsevnemålinger i marken, laboratorier og skoler.
Funktioner
  • Parameter: Ledningsevne / temperatur
  • Automatisk temperaturkompensation
  • Celle=2
  • Brugt med: CON 510 / CON 400 / CON 410 / PC 300 / PC 510 / CON 11 / CON 110 / CON 150 / CON 450 / PC450
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celle konstant K = 10.0
Konnektortyper 6-benet DIN
Celletype 2
Til brug med (udstyr) CON 510 / CON 400 / CON 410 / PC 300 / PC 510 / CON 11 / CON 110 / CON 150 / CON 450 / PC450
Sensortyper Platin
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 80 °C
Type Ledningsevne/temperatur elektrode
Oversigt 2-celleledningsevne/ATC-elektrode, 10,0 cellekonstant, platinsensor, epoxylegeme
Diameter (metrisk) krop 115 x 12 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Materiale Ringe i rustfrit stål, epoxyhus
Måleområder >1 mS