Få mere at vide
Eutech™ Ledningsevne/resistivitet ECCS10-1-0S proceselektrode
Artikelnummer. 11798136
Skift visning
Temperaturområde (metrisk).:
-5 °C til +50 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk). Pakningsstørrelse
11798136 -5 °C til +50 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 11798136 Leverandør Thermo Scientific Eutech Leverandørnr. ECCS1010S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3510.00 DKK
    2711.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 798.98 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Få hurtige og nøjagtige ledningsevnemålinger i marken, laboratorier og skoler.
Eutech™ Ledningsevne Elektroder bruges i konduktivitetsmålere i forskellige applikationer. Eutech™ Konduktivitet/resistivitet ECCS10-1-0S proceselektrode bruges til generelle ledningsevnemålinger, lav ledningsevnemålinger, ledningsevnemålinger med ATC og ledningsevnemålinger af kraftværker& kondensvand.
Flere specifikationer
  • Trykvurdering på 25º C: 3,4 bar (50 psi)
  • Tråd:½” NPT
  • Kabel: Integreret 7,5 m (24,6 fod) 6-leder dobbeltskærmede, fortinnede ender
  • Vægt: 590 g
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Celle konstant K = 1,0, 2-celler
    Til brug med (udstyr) Alpha 2000-seriens ledningsevnemåler
    Temperaturområde (metrisk). -5 °C til +50 °C
    Type Ledningsevne elektrode
    Oversigt Konduktivitetselektrode med Pt100, cellekonstant K=1,0, rustfrit stål med 25 fod fortinnet kabel med åben ende (med ½ tomme nylon plasthætte gevind)
    Diameter (metrisk) krop 12.8 mm
    Længde (engelsk) Kabel 24.6 ft.
    Længde (metrisk) 168 mm
    Længde (metrisk) kabel 7.5 m
    Materiale Rustfrit stål (316), Nylon Plast fitting
    Måleområder 0,01 til 100 mS/cm
    Temperatursensor Pt100, 3-leder