Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ Ledningsevne elektrode ECCONSEN93J
Celle konstant:
K = 0,1
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Eutech™ Ledningsevne Elektroder bruges i konduktivitetsmålere i forskellige applikationer. Få hurtige og nøjagtige ledningsevnemålinger i marken, laboratorier og skoler.
Funktioner:
- Parameter: Ledningsevne/ATC-celle
- materiale: Glas
- Cellekonstant: K = 0,1
- Kabellængde: 1m
- Stik: DIN-stik
- Kabellængde: 1m
- Brugte W
Tekniske data
Tekniske data
| Celle konstant | K = 0,1 |
| Type | TetraCon™ Ledningsevne elektrode 325/C |
| Materiale | Glas |