Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ Ledningsevneelektrode EC620165
Beskrivelse
Eutech™ Ledningsevne Elektroder bruges i konduktivitetsmålere i forskellige applikationer. Få hurtige og nøjagtige ledningsevnemålinger i marken, laboratorier og skoler.
Funktioner:
- Parameter: ledningsevne / temperatur
- Rækkevidde: 0 til 500 mS
- Temperaturområde: 0 til 70 °C
- Celle: 4
- Cellekonstant: K = 1,0
- Cellemateriale: Platincelle på glas med epoxy-krop
- ATC: Ja
- Mål (skaft): 100 x 12 mm
- Kabellængde: 1 m
- Stik: 8-bens DIN
- Brugt med: CON 1500 / CON 6000 / PC 6000 / PC 6500 / PCD 6500
Tekniske data
Tekniske data
| Celle konstant | 1 cm^-1 |
| Type | TetraCon™ Ledningsevne elektrode 325/C |
| Materiale | Glas |
| Måleområder | 0 til 500 mS |