Få mere at vide
Eutech™ Konduktivitetskalibreringsposer
Artikelnummer. 12933437
Skift visning
Ledningsevne:
10 μS/cm
1413 μS/cm
2764 μS/cm
447 μS/cm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ledningsevne Pakningsstørrelse
12933437 10 μS/cm Hver
11553775 447 μS/cm Hver
11543775 1413 μS/cm Hver
11563775 2764 μS/cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12933437 Leverandør Thermo Scientific Eutech Leverandørnr. 01X219905
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Få hurtige og nøjagtige ledningsevnemålinger i marken, laboratorier og skoler.
Få hurtige, nøjagtige og bekvemme ledningsevnemålinger med NIST_traceable Eutech™ Konduktivitetskalibreringsposer. Indsæt blot elektroden i posepakken, kalibrer, skyl og kassér pose– ingen separat beholder nødvendig.
Funktioner:
  • Konduktivitetsstandarder Sachet -20 ml
  • NIST Sporbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale KCl Conductivity Sachets
Ledningsevne 10 μS/cm
Løsningstype Kalibreringsløsning
Type Ledningsevnestandard
Mængde 20 x 20 mL