Få mere at vide
Eutech™ Konduktivitetskalibreringsposer
Beskrivelse
Få hurtige, nøjagtige og bekvemme ledningsevnemålinger med NIST_traceable Eutech™ Konduktivitetskalibreringsposer. Indsæt blot elektroden i posepakken, kalibrer, skyl og kassér pose– ingen separat beholder nødvendig.
Features:
- Conductivity Standards Sachet -20 ml
- NIST Traceable
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | KCl Conductivity Sachets |
| Ledningsevne | 2764 μS/cm |
| Løsningstype | Calibration Solution |
| Type | Conductivity Standard |
| Industry Type | Field, School, Laboratory Use |