Få mere at vide
Eutech™ Konduktivitetskalibreringsposer
Beskrivelse
Få hurtige, nøjagtige og bekvemme ledningsevnemålinger med NIST_traceable Eutech™ Konduktivitetskalibreringsposer. Indsæt blot elektroden i posepakken, kalibrer, skyl og kassér pose– ingen separat beholder nødvendig.
Funktioner:
- Konduktivitetsstandarder Sachet -20 ml
- NIST Sporbar
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | KCl Conductivity Sachets |
| Ledningsevne | 1413 μS/cm |
| Løsningstype | Kalibreringsløsning |
| Type | Ledningsevnestandard |
| Industry Type | Bane, Skole, Laboratoriebrug |
| Mængde | 20 x 20 mL |