Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ Ledningsevne/ATC-elektroder
Celle konstant:
K = 0.1
Måleområder:
<200μ S
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Eutech™ Ledningsevne/ATC-elektroder bruges i konduktivitetsmålere i forskellige applikationer. Få hurtige og nøjagtige ledningsevnemålinger i marken, laboratorier og skoler.
Funktioner
- Parameter: Ledningsevne / temperatur
- Automatisk temperaturkompensation
- Celle=2
Tekniske data
Tekniske data
| Celle konstant | K = 0.1 |
| Konnektortyper | 8-polet DIN |
| Til brug med (udstyr) | CON 700 / PC 700 / CON 2700 / PC 2700 |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 80 °C |
| Type | Elektrode |
| Oversigt | 2-celle ledningsevne/ATC-elektrode, 0,1 celle konstant, SS-sensor, epoxy-legeme (700- og 2700-serien) |
| Diameter (metrisk) krop | 115 x 12 mm |
| Længde (metrisk) kabel | 1 m |
| Materiale | Ringe i rustfrit stål, epoxyhus |
| Måleområder | <200μ S |
| Vis mere |