Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech COND 6+ håndholdt målersæt med elektrode
Artikelnummer. 11569204
Skift visning
Vægt (metrisk):
255 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Vægt (metrisk) Pakningsstørrelse
11569204 255 g Hver
1 options
Artikelnummer. 11569204 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X289425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4145.00 DKK
    3849.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 295.14 DKK
    7% Slukket
På lager
Lette, økonomiske og effektive håndholdte målere
  • Enkel kalibrering med automatisk
  • konduktivitetsstandardgenkendelse
  • Inkluderer Grip-Clip elektrodeholder
  • ±1 % fuld skala nøjagtighed
  • Udvidet 0 - 10 % temperaturkompensation
  • Justerbar TDS-faktor
  • Ikke-flygtig hukommelse bevarer indstillingerne, selvom batterierne løber tør
  • Tre års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer CONSEN91B elektrode, KCl kalibreringsløsninger, Grip-Clip elektrodeholder
Nøjagtighed (ledningsevne) ±1 % af fuld skala± 1 LSD
Måletilstande Ledningsevne med temperatur
Celle konstant 0.1, 1.0, 10.0
Kalibreringspunkter (ledningsevne) 4 (1 pr. område) auto; 5 (1 pr. række) manual
Rækkevidde (ledningsevne) 0,00 til 19,99μ S/cm, 20,00 til 199,9μ S/cm, 200,0 til 1999μ S/cm, 2,00 til 19,99 mS/cm, 20,0 til 200,0 mS/cm
Opløsning (ledningsevne) 0,05 % fuldskala
Opløsning (TDS) 0,05 % fuldskala
Nøjagtighed (TDS) ±1 % af fuld skala± 1 LSD
Temperaturområde (metrisk) 0,00 °C til 100,0 °C (80,0 °C med medfølgende sonde)
Opløsning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Nøjagtighed (temperatur) ±0,5 °C (± 0,9 °F)
Indgange BNC, 2,5 mm phono-stik
Dimensioner (L x B x H) 15.7 x 8.5 x 4.2 cm
Vægt (metrisk) 255 g
garanti 3 år
Sondetype CONSEN91B elektrode med temperatursensor
Model- COND 6+
Batteritype 4 x 1,5V AAA Alkaline (inkluderet)
Batterilevetid >500 hr.