Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech CON 450 håndholdt målersæt
Artikelnummer. 15397053
Skift visning
Datapunkter:
500
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Datapunkter Pakningsstørrelse
15397053 500 Hver
1 options
Artikelnummer. 15397053 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X651633
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6390.00 DKK
    6080.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 309.32 DKK
    4% Slukket
På lager
Indeholder
Måler, ledningscelle (K = 1,0), Grip-Clip™ to AA-batterier, hårdt bærekasse, USB kabel, kalibreringsløsninger
Baggrundsbelyst, robust vandtæt måler er ideel til ethvert miljø
  • Holdbart, vandtæt og støvtæt design med IP67-klassificering
  • Stor, bagbelyst specialskærm – Vis måling med temperatur og celleeffektivitet
  • Grip-Clip™ – Fastgør hurtigt og nemt proben til dit bæger eller din beholder
  • Kalibrer ved hjælp af automatisk genkendte standarder eller manuelt; til et enkelt punkt på tværs af alle områder eller til flere punkter (ét kalibreringspunkt pr. ledningsevneområde)
  • Valgbar cellekonstant – 0,10, 1,00 eller 10,0
  • Justerbar temperaturkoefficient fra 0,00 til 10,00 % pr. ºC. Sæt til 0,0 % for at opfylde USP metoder for ikke-kompenserede målinger
  • Justerbar ledningsevne i forhold til TDS-faktor – Justerbar 0,4 til 1,0
  • Valgbare ºC / ºF – Vælg enheder, der passer bedst til din ansøgning
  • Inkluderer vores letrenlige ledningsevne
  • Klar-indikator, manuel eller automatisk målehold-funktion og valgfri automatisk slukningsfunktion
  • Gem op til 500 datasæt med data – . Brug USB eller RS232-output med valgfrit datakabel til at sende data til din software eller vores gratis kommunikationssoftware
  • Indbyggede realtidsurstempler lagrede data og kalibreringsdata med tid og dato – opfylder standarder for GLP (Good Laboratory Practices)
  • Indbygget stativ med vægmontering – Muliggør nem måling eller opbevaring af bordpladerne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed (ledningsevne) ±1 % fuldskala
Udgange USB, RS232
Måletilstande Ledningsevne, TDS, Saltholdighed, Temperatur
Kalibreringspunkter (ledningsevne) Auto/manuel; 1 point/rækkevidde
Rækkevidde (ledningsevne) 0 til 200 mS
Opløsning (ledningsevne) 0,01μ S til 0,1 mS
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 50 ppt
Rækkevidde (TDS) 0 til 200 ppt (TDS-faktor 1,0)
Opløsning (TDS) 0,01 ppm til 0,1 ppt
Nøjagtighed (TDS) ±1 % fuldskala
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +110 °C
Opløsning (temperatur) 0.01
Nøjagtighed (temperatur) ±0,5 °C (± 0,9 °F)
Display Type Brugerdefineret LCD med baggrundsbelysning
Hukommelse Gemmer op til 500 datasæt
Datapunkter 500
Dimensioner (L x B x H) Måler: 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 tommer (20 x 8,3 x 5,7 cm), Boks: 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 tommer (23 x 23 x 7 cm)
Vægt (metrisk) 0.5 kg
Vægt (engelsk) 1 lb.
Model- Eutech CON 450
Strømforsyning To AA-batterier (medfølger),> 300 timer (uden baggrundsbelysning); AC adapter (valgfri)