Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ CON 2700 Ledningsevnemåler
Artikelnummer. 11513865
Skift visning
Rækkevidde (saltholdighed):
0 til 80 ppt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Rækkevidde (saltholdighed) Pakningsstørrelse
11513865 0 til 80 ppt Hver
1 options
Artikelnummer. 11513865 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X543905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9180.00 DKK
    8729.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 450.68 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Få hurtige og nøjagtige ledningsevnemålinger i marken, laboratorier og skoler.
Med funktioner til automatisk standardisering, automatisk kalibrering og automatisk rækkevidde Eutech™ CON 2700 accepterer 2-celle og 4-celle elektroder, hvilket muliggør et bredt måleområde på op til± 1 % fuld skala nøjagtighed. Måleren leveres med en multidataskærm, der viser ledningsevneaflæsninger, temperatur, elektrodestatus, kalibreringspunkter, dato og klokkeslæt på én gang.
Funktioner:
Ledningsevne
  • Rækkevidde: 0,050μ S til 500,0 mS
  • Opløsning: 0,01 / 0,1μ S ; 0,001 / 0,01 / 0,1 mS
  • Nøjagtighed:± 1 % fuld skala
  • Cal. Point: Op til 5
  • Cellekonstant: 0,010 til 10,000
TDS
  • Interval (afhængig af TDS-faktor): 0,050 ppm til 500 ppt (@ TDS-faktor 1,00)
  • Opløsning: 0,01 / 0,1 ppm ; 0,001 / 0,01 / 0,1 ppt
  • Nøjagtighed:± 1 % fuld skala
  • Cal. Point: Op til 5
Saltholdighed
  • Område: 0,0 til 80,0 ppt
  • Opløsning: 0,01 / 0,1 ppm ; 0,001 / 0,01 / 0,1 ppt
  • Nøjagtighed:± 1 % fuld skala
Resistivitet
  • Rækkevidde: 2.000 Ohm til 20.0mOhm
  • Opløsning: 0,01 / 0,1 Ohm ; 0,001 / 0,1 kOhm; 0,01 mOhm
  • Nøjagtighed:± 1 % fuld skala
Temperatur
  • Rækkevidde (meter): 0,0 til 100,0° C/32,0 til 212,0° F
  • Opløsning: 0,1° C/0,1°
  • Nøjagtighed:± 0,3° C /± 0,5° F
  • Koefficient (Pr° C): Lineær& ren ; 0,000 til 10,000 %
  • Normalisering: 15,0 til 30,0° C/59,0 til 86,0° F
  • Kompensation: ATC /mTC
  • Strømkrav: 9 V DC-adapter, 1,3 A (100/240 VAC, SmPS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Måletilstande Ledningsevne
Rækkevidde (ledningsevne) 0,050μ S til 500 mS
Rækkevidde (resistivitet) 2 Ω til 20 mΩ
Rækkevidde (saltholdighed) 0 til 80 ppt
Rækkevidde (TDS) 0,050 ppm til 500 ppt
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 100 °C