Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ CON 150 ledningsevnemåler
Artikelnummer. 15377053
Skift visning
Måletilstande:
Ledningsevne, TDS med temperatur
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måletilstande Pakningsstørrelse
15377053 Ledningsevne, TDS med temperatur Hver
1 options
Artikelnummer. 15377053 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X651612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4350.00 DKK
    4140.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 209.17 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Få hurtige og nøjagtige ledningsevnemålinger i marken, laboratorier og skoler.
Eutech™ CON 150 er en IP67-klassificeret vandtæt ledningsevnemåler. Se ledningsevne eller TDS-måling med temperatur samt celleeffektivitet på en stor LCD-skærm med tre linjer.
Funktioner:
  • Indbygget hukommelsesfunktion – Gemmer op til 150 målinger sammen med temperatur
  • Justerbar temperaturkoefficient – Sat til 0,0 % for at opfylde USP metoder for ikke-kompenserede målinger
  • Strøm med AA-batterier eller brug en valgfri AC adapter
  • Kalibrer ved hjælp af automatisk genkendte standarder eller manuelt; til et enkelt punkt på tværs af alle områder eller til flere punkter (ét kalibreringspunkt pr. ledningsevneområde)
  • Kalibreringsalarm Sæt – en synlig påmindelse, når det er tid til at kalibrere måleren igen
  • Accepterer prober med en cellekonstant på 0,1, 1,0 eller 10
  • Justerbar ledningsevne-til-TDS konverteringsfaktor – fra 0,4 til 1,0
  • Valgbar manuel eller automatisk temperaturkompensation (ATC) – For den højeste nøjagtighed i enhver situation
  • Valgbare ºF/ºC – Vælg enheder, der passer bedst til din applikation
  • Klar-indikator, manuel eller automatisk målehold-funktion og valgfri automatisk slukningsfunktion
  • Inkluderer vores letrenlige ledningsevne
  • Indbygget stativ – til nem bord- eller langtidsbrug
  • Vægmonteret mulighed – Ideel til at spare plads på bænken
  • Innovativ: Grip-Clip™ – Fastgør hurtigt og nemt proben til dit bæger eller din beholder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt CON 150 Meter Kit: Måler, ledningsevne celle (K= 1,0), Grip-Clip™ , to AA-batterier, hård bæretaske, kalibreringsløsning
Nøjagtighed (ledningsevne) ±1 % fuldskala
Måletilstande Ledningsevne, TDS med temperatur
Kompatible prober Prober med en konstant på 0,1, 1,0 eller 10 celler
Kalibrering TDS: Manuel 1 punkt/rækkevidde; Temperatur: Fra indstillet i trin på 0,1,± 10º C eller± 18
Kalibreringspunkter (ledningsevne) Auto/manuel; 1 point/rækkevidde
Rækkevidde (ledningsevne) 0 til 200 mS
Opløsning (ledningsevne) 0,01μ S til 0,1 mS
Temperaturkompensation Automatisk eller manuel (-10 til 110 °C)
Rækkevidde (TDS) 0 til 200 ppt (TDS-faktor 1,0)
Opløsning (TDS) 0,01 ppm til 0,1 ppt
Nøjagtighed (TDS) ±1 % fuldskala
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +110 °C
Temperaturområde (engelsk) 14,0 °F til 230,0 °F
Opløsning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Nøjagtighed (temperatur) ±0,5 °C (± 0,9 °F)
Display Type LCD tre linjer brugerdefineret
Hukommelse Gemmer op til 150 datasæt
Datapunkter 150
IP-vurdering IP67
AC-adapter AC adapter (valgfri)
Dimensioner (L x B x H) Måler: 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 in. (20 x 8,3 x 5,7 cm), æske: 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 in. (23 x 23 x 7 cm)
Vægt (metrisk) Måler: 0,5 kg, æske: 0,7 kg
Vægt (engelsk) Måler: 1 lb, i æske: 1,4 lb
Batteritype 2 x AA (inkluderet)
Batterilevetid >500 timer. kontinuerlig brug
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.