Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ CON 150 ledningsevnemåler
Artikelnummer. 15347053
Skift visning
Måletilstande:
Ledningsevne, TDS med temperatur
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måletilstande Pakningsstørrelse
15347053 Ledningsevne, TDS med temperatur Hver
1 options
Artikelnummer. 15347053 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X651611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4025.00 DKK
    3827.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 197.53 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Få hurtige og nøjagtige ledningsevnemålinger i marken, laboratorier og skoler.
Eutech™ CON 150 er en IP67-klassificeret vandtæt ledningsevnemåler. Se ledningsevne eller TDS-måling med temperatur samt celleeffektivitet på en stor LCD-skærm med tre linjer.
Funktioner:
  • Indbygget hukommelsesfunktion – Gemmer op til 150 målinger sammen med temperatur
  • Justerbar temperaturkoefficient – Sat til 0,0 % for at opfylde USP metoder for ikke-kompenserede målinger
  • Strøm med AA-batterier eller brug en valgfri AC adapter
  • Kalibrer ved hjælp af automatisk genkendte standarder eller manuelt; til et enkelt punkt på tværs af alle områder eller til flere punkter (ét kalibreringspunkt pr. ledningsevneområde)
  • Kalibreringsalarm Sæt – en synlig påmindelse, når det er tid til at kalibrere måleren igen
  • Accepterer prober med en cellekonstant på 0,1, 1,0 eller 10
  • Justerbar ledningsevne-til-TDS konverteringsfaktor – fra 0,4 til 1,0
  • Valgbar manuel eller automatisk temperaturkompensation (ATC) – For den højeste nøjagtighed i enhver situation
  • Valgbare ºF/ºC – Vælg enheder, der passer bedst til din applikation
  • Klar-indikator, manuel eller automatisk målehold-funktion og valgfri automatisk slukningsfunktion
  • Inkluderer vores letrenlige ledningsevne
  • Indbygget stativ – til nem bord- eller langtidsbrug
  • Vægmonteret mulighed – Ideel til at spare plads på bænken
  • Innovativ: Grip-Clip™ – Fastgør hurtigt og nemt proben til dit bæger eller din beholder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt CON 150 Meter & Elektrode: Måler, ledningsevnecelle (K= 1,0), Grip-Clip™ , to AA-batterier
Nøjagtighed (ledningsevne) ±1 % fuldskala
Måletilstande Ledningsevne, TDS med temperatur
Kompatible prober Prober med en konstant på 0,1, 1,0 eller 10 celler
Kalibrering TDS: Manuel 1 punkt/rækkevidde; Temperatur: Fra indstillet i trin på 0,1,± 10º C eller± 18
Kalibreringspunkter (ledningsevne) Auto/manuel; 1 point/rækkevidde
Rækkevidde (ledningsevne) 0 til 200 mS
Opløsning (ledningsevne) 0,01μ S til 0,1 mS
Temperaturkompensation Automatisk eller manuel (-10 til 110 °C)
Temperaturkoefficient 0,0 til 10,0 %/° C
Rækkevidde (TDS) 0 til 200 ppt (TDS-faktor 1,0)
Opløsning (TDS) 0,01 ppm til 0,1 ppt
Nøjagtighed (TDS) ±1 % fuldskala
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +110 °C
Temperaturområde (engelsk) 14,0 °F til 230,0 °F
Opløsning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Nøjagtighed (temperatur) ±0,5 °C (± 0,9 °F)
Display Type LCD tre linjer brugerdefineret
Hukommelse Gemmer op til 150 datasæt
Datapunkter 150
IP-vurdering IP67
AC-adapter AC adapter (valgfri)
Dimensioner (L x B x H) Måler: 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 in. (20 x 8,3 x 5,7 cm), æske: 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 in. (23 x 23 x 7 cm)
Vægt (metrisk) Måler: 0,5 kg, æske: 0,7 kg
Vægt (engelsk) Måler: 1 lb, i æske: 1,4 lb
Vandtæt Ja
Batteritype 2 x AA (inkluderet)
Batterilevetid >500 timer. kontinuerlig brug